Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Crossflow Diafiltration Reservoir, 500 ml
Produktkod. 18001683 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
Each
Produktkod. 18001683
Brand: Thermo Scientific™ A57935
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pierce Crossflow Diafiltration Reservoir, för kontinuerlig buffertbyte med Pierce Cross Flow Filtration Cassettes.
Pierce Crossflow Diafiltration Reservoir möjliggör kontinuerlig buffertbyte med Pierce Cross Flow-filtreringskassetter.
•För kontinuerlig buffertbyte med Pierce Cross Flow Filtration Cassettes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Clear
Material Plastic
Sterilitet Non-sterile
Typ Self-standing Reagent Reservoir with Lid
Inkluderar 3 ports
Kvantitet Each
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Disponibel Reusable
Bottenform Flat