Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Korsflödesfiltreringskassetter, 3 100 kDa –MWCO
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescripción
Pierce Crossflow-kassetter är designade för enkel installation, flexibilitet och robust prestanda. De kan bearbeta provlösningar som sträcker sig från 0,5 till 3 liter i volym och fungerar via en peristaltisk pumptryckdriven process där provlösningen som innehåller lösta ämnen skjuts tangentiellt över ytan av ett specialiserat polyetersulfon (PES)-membran med låga proteinbindningsegenskaper. Membranytan per enhet är 200 cm 2 och erbjuds i fem olika molekylviktsgränser (MWCO) på 3, 10, 30, 50 och 100 kDa, vilket ger en rad alternativ för att passa olika behov.
Thermo Scientific Pierce Crossflow Filtration Cassettes är membranbaserade enheter designade för tillverkning av små volymer och tangentiell flödesfiltrering i pilotskala (TFF) av biologiska prover. De har enkel installation, optimal flexibilitet och robust prestanda. Dessa kassetter kan bearbeta provlösningsvolymer på 0,5 –3 liter och arbeta via en peristaltisk pumptryckdriven process där provlösningen skjuts tangentiellt över ytan av ett specialiserat polyetersulfon (PES)-membran.
Egenskaper hos Pierce Crossflow-filtreringskassetter inkluderar:
• Designad för tillverkning av små volymer och TFF-applikationer i pilotskala
• Återanvändbar utan membranbyte
• Fullt monterad med enkel installation som inte kräver någon hållare
• Hög flödeshastighet och provåtervinning
• Låg driftskostnad Pierce Crossflow
Filtration Cassettes innehåller ett PES-membran med låga proteinbindningsegenskaper och har en specialiserad kanaldesign som säkerställer högt flöde utan optimering. Membranet har en yta på 200 cm 2 och möjlighet till fem olika molekylviktsgränser (MWCOs): 3, 10, 30, 50 och 100 kDa. Membranet har små porer, vilket förhindrar passage av större molekyler som proteiner som hålls kvar i flödesmatningsvägen medan mindre molekyler som salter passerar igenom, vilket orsakar en minskning av lösningsvolymen och en ökning av makromolekylkoncentrationen.
Pierce Crossflow-filtreringskassetter är lätta att rengöra och återanvända. Varje kassett kan koncentrera upp till 1 liter prov med en faktor på> 50 på 30 minuter eller mindre. Två kassetter kan anslutas och köras parallellt med en Y-kontakt för att skala och påskynda processen. På detta sätt kan upp till 6L prov bearbetas.
Varje kassett innehåller alla nödvändiga tillbehör som krävs för att driva kassetten med en peristaltisk laboratoriepump och ett pumphuvud av storlek 16. För att göra buffertbytesprocessen bekvämare kan ett förseglat tillbehör för diafiltreringsreservoar användas för att påskynda processen.
Pierce Crossflow-filtreringskassetter är designade för tillverkning av små volymer och pilotskaliga TFF-applikationer i olika biologiska och biofarmaceutiska processer, såsom koncentration och diafiltrering av proteiner, lipider, virus, kolloider och cellkultursupernatanter. Kassetterna levererar effektiv prestanda tack vare deras höga tvärflödeshastighet och låga pumphastighetskrav.
Especificaciones
Especificaciones
| Filtertyp | Membranfilter |
| Formatera | Kassett |
| Material | Polypropen |
| Material (membran) | PES |
| MWCO | 3 kDa |
| Porstorlek | 1.2 nm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Lämplig för ändamålet | Certifierad kvalitet |
| För användning med (utrustning) | Labscale TFF-system |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.