Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Cypridina-Firefly Luciferase Dual Assay Kit
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
De Thermo Scientific™ Pierce Cypridina-Firefly Luciferase Dual Assay Kit tillhandahåller de nödvändiga reagenserna för att samtidigt detektera intracellulär Cypridina- och Red Firefly-luciferasaktivitet i helcelllysat från däggdjur.
Pierce Cypridina-Firefly Luciferase Dual Assay Kit är ett mycket känsligt test som möjliggör samtidig upptäckt av Cypridina - och Red Firefly-luciferasaktivitet. Cypridina luciferas fungerar som en experimentell reporter med konstitutivt aktiv röd eldfluga som normaliseringskontroll. Denna kombination av reporter och kontroll möjliggör samtidig övervakning av experimentella rapporterar- och kontrollaktiviteter med luciferase i en enda läsning utan behov av tvåstegstillsättning av substratreagenser eller släckning.
Analysarbetslösningen innehåller substrat för båda luciferaserna, och reaktionerna sker samtidigt med flash-kinetik. De resulterande luminescerande signalerna är spektralt upplösbara med hjälp av filter. I ett enda prov kan forskare analysera transkriptionsaktivitet hos regulatoriska element, signaltransduktionsvägar och effekter av aktivatorer eller inhibitorer.
Höjdpunkter
- Samtidig—samtidig, filterbaserad, våglängdsseparerad detektion av två luciferasaktiviteter
- Sensitive mäter—klarblå Cypridina och röd eldflugas luciferasaktivitet i samma prov
- Snabb, —inget släckningssteg krävs, till skillnad från traditionella sekventiella dubbelanalyser
- Multiplex—som kan kvantifiera två cellulära aktiviteter i samma prov eller samma prov
Kräver
Cypridina och Red Firefly luciferase-reportrar; filteruppsättningar i intervallet 425 till 525 nm för Cypridina Luc och 615 till 675 nm för Red Firefly Luc; luminometer eller annat instrument som kan övervaka luminescens, såsom Varioskan ALF eller Varioskan LUX mikroplattläsare; injektor för att bedöma mer än 24 brunnar samtidigt
Rekommenderade tillämpningar
Studera två regulatoriska element samtidigt; övervaka två signalvägar samtidigt; Möjliggöra att studera mer än ett mål per skärm (t.ex. effekter utanför målet)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Analyskit |
| Mål | Luciferas, Cypridina Luciferas |
| Tillräckligt för | 100 dubbla luciferasanalyser |
| Kvantitet | 100 reaktionskit |
| Innehåll och lagring | Tillräckligt för: 100 dubbla luciferasanalyser i mikrotiterbrunnar • Cypridina-Firefly Dual Assay Buffer, 5 mL (förvaras vid °4 C) • 100X Vargulin, 50μ L (förvaras vid -°20 C) • D-Luciferin, 3 mg (förvaras °vid 4 C) • Luciferascelllysbuffert (2X), 6 mL (förvaras i rumstemperatur) Vid mottagande, förvara kit vid -°20 C, eller förvara enskilda komponenter enligt ovan. |
| Analysera | Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay |
| Kompatibla celler | Däggdjursceller |
| Detektionsmetod | Bioluminescens |
| För användning med (utrustning) | Luminometer (mikroplatta) |
| Formatera | 384-brunnars platta, 96-brunnars platta |
| Visa mer |