Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Cypridina-Firefly Luciferase Dual Assay Kit
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
De Thermo Scientific™ Pierce Cypridina-Firefly Luciferase Dual Assay Kit tillhandahåller de nödvändiga reagenserna för att samtidigt detektera intracellulär Cypridina- och Red Firefly-luciferasaktivitet i helcelllysat från däggdjur.
Pierce Cypridina -Firefly Luciferase Dual Assay Kit är en mycket känslig analys som möjliggör samtidig detektering av Cypridina och Red Firefly luciferasaktivitet. Cypridina luciferas fungerar som en experimentell reporter med konstitutivt aktiv röd eldfluga som normaliseringskontroll. Denna rapportör-och-kontrollkombination möjliggör samtidig övervakning av experimentella reporter- och kontrollluciferasaktiviteter i en enkelläsningsanalys utan behov av tvåstegstillsats av substratreagens eller släckning. Analysens arbetslösning innehåller substrat för båda luciferaserna, och reaktionerna sker samtidigt med kinetik av flashtyp. De resulterande luminiscerande signalerna är spektralt upplösbara med hjälp av filter. I ett enda prov kan forskare analysera transkriptionell aktivitet av regulatoriska element, signaltransduktionsvägar och effekter av aktivatorer eller inhibitorer.
Höjdpunkter:
- Samtidig– samtidig, filterbaserad, våglängdsseparerad detektion av två luciferasaktiviteter
- Känslig– mäta ljusblå Cypridina och röd eldfluga luciferasaktiviteter i samma prov
- Snabb– inget släckningssteg krävs, till skillnad från traditionella sekventiella dubbla analyser
- Flerfaldig– kan kvantifiera två cellulära aktiviteter i samma prov(er)
Innehåller:
Celllysbuffert, reaktionsbuffert och substrat Vargulin och D-luciferin
Krävs
Cypridina och Red Firefly luciferasreportrar; Filterset i intervallen 425 till 525 nm för Cypridina Luc och 615 till 675 nm för Red Firefly Luc. Luminometer eller annat instrument som kan övervaka luminescens, som t.ex Thermo Scientific Luminoskan Uppstigning och Varioskan Flash mikroplattläsare; Injektor krävs för att bedöma mer än 24 brunnar åt gången.
Rekommenderas för:
Studera två reglerande element samtidigt; Övervaka två signalvägar samtidigt; Möjliggöra att studera mer än ett mål per skärm (t.ex. effekter utanför målet)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Analyskit |
| Mål | Luciferas, Cypridina Luciferas |
| Tillräckligt för | 100 dubbla luciferasanalyser |
| Kvantitet | 100 reaktionskit |
| Innehåll och lagring | Tillräckligt för: 100 dubbla luciferasanalyser i mikrotiterbrunnar • Cypridina-Firefly Dual Assay Buffer, 5 mL (förvaras vid °4 C) • 100X Vargulin, 50μ L (förvaras vid -°20 C) • D-Luciferin, 3 mg (förvaras °vid 4 C) • Luciferascelllysbuffert (2X), 6 mL (förvaras i rumstemperatur) Vid mottagande, förvara kit vid -°20 C, eller förvara enskilda komponenter enligt ovan. |
| Analysera | Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay |
| Kompatibla celler | Däggdjursceller |
| Detektionsmetod | Bioluminescens |
| För användning med (utrustning) | Luminometer (mikroplatta) |
| Formatera | 384-brunnars platta, 96-brunnars platta |
| Visa mer |