Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Cypridina Luciferase Flash Assay Kit
Produktkod. 12201183 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 reaktionskit
1000 reaktionssats
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12201183 1000 reaktionssats Varje
12385613 100 reaktionskit Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12201183 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 16169
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Analysera transkriptionsaktivitet för reglerande element i cellodlingsmedia från däggdjur och helcellysat med detta mycket känsliga flashbaserade luciferas-kit.
De Thermo Scientific™ Pierce Cypridina Luciferase Flash Assay Kit ger forskare en mycket känslig analys för transkriptionell aktivitet av regulatoriska element i däggdjurscellodlingsmedia och helcellysat.
Detta Flash Assay Kit innehåller reagenser för att mäta aktiviteten av Cypridina luciferas i däggdjurscellodlingsmedia och lysat. När den används med Thermo ScientificCypridina Luc Vectors, kitet tillhandahåller ett extremt känsligt bioluminescent reporteranalyssystem för utsöndrad eller intracellulär detektion av promotor- eller pathway-aktivitet. Cypridina luciferas utsöndras i hög grad i cellodlingsmediet, vilket möjliggör levande cellövervakning av reporteraktivitet. Signalen som produceras av Cypridina är betydligt större än signalen från antingen eldfluga eller Renilla luciferaser analyserade under liknande förhållanden.
Höjdpunkter:
  • Känslig– hög känslighet tillåter användning av mindre antal celler
  • Kostnadseffektivt– känsliga analyser resulterar i minskad reagensförbrukning
  • Utsöndrat luciferas– tillåter realtidsanalyser och kinetiska studier utan att förstöra celler
  • Idealisk för samtransfektion– använder ett annat substrat än Renilla , Gaussia , eller eldfluga luciferaser
  • Kompatibel– analysreagenser som är kompatibla med andra Cypridina- eller Vargula -luciferaser
  • Tidsbesparande– analyser som använder utsöndrade luciferaser kräver minimal provhantering
  • Automationsvänlig– mottaglig för skärmar med hög genomströmning
  • Bekväm– innehåller en universell cellysbuffert och optimerat flashanalysreagens
  • Säker– tillåter en att utföra icke-radioaktiva analyser
Innehåller:
Celllysbuffert, reaktionsbuffert och substrat
Krävs
Cypridina luciferas och luminometer eller annat instrument som kan övervaka luminescens, som t.ex. Thermo Scientific Luminoskan Uppstigning och Varioskan Flash mikroplattläsare.
Rekommenderas för:
Promotorstudier för att analysera cis - regulatoriska element och trans -agerande faktorer; Drogscreening; siRNA och miRNA screening; Multiplexa analyser för att studera effekter utanför målet; Sekretorisk väg/proteinlokaliseringsreporteranalyser; Analys av signaltransduktionsvägar; RNA splitsningsstudier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Analyskit
Mål Luciferas, Cypridina Luciferas
Kvantitet 1000 reaktionssats
Innehåll och lagring •Cypridina Flash Assay Buffer, 5 mL, förvara vid °4 C
Vargulin (°1X), 0,5 mL, förvara vid -°20 C 2X celllysbuffert, 6 mL, förvara i rumstemperatur Vid mottagande förvara kit vid -20 C eller förvara enskilda komponenter enligt ovan.
Analysera Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Kompatibla celler Däggdjursceller
Detektionsmetod Bioluminescens
För användning med (utrustning) Luminometer (mikroplatta)
Formatera 384-brunnars platta, 96-brunnars platta
Etiketttyp Enzymmärkt
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Teknik Förbättrad kemiluminescens
Typ av substrat Luciferassubstrat
Produktlinje Pierce
Substrat Vargulin (Cypridina Luciferin)