Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Cypridina Luciferase Flash Assay Kit
Produktkod. 12385613 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 reaktionskit
1000 reaktionssats
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12385613 100 reaktionskit Varje
12201183 1000 reaktionssats Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12385613 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 16168
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Analysregulatorisk elementets transkriptionsaktivitet i däggdjurs cellodlingsmedia och helcellslysat med detta mycket känsliga blixtbaserade luciferaskit.
Thermo Scientific Pierce Cypridina Luciferase Flash Assay Kit ger forskare en mycket känslig analys för transkriptionsaktivitet hos regulatoriska element i däggdjurs cellkulturmedia och helcellslysat.
Detta Flash Assay Kit innehåller reagenser för att mäta aktiviteten av Cypridina-luciferas i däggdjurscellodlingsmedier och lysater. När det används med Thermo Scientific Cypridina Luc-vektorer tillhandahåller kitet ett extremt känsligt bioluminescent reporteranalyssystem för utsöndrat eller intracellulärt detektion av promotor- eller vägaktivitet. Cypridina luciferas utsöndras starkt i cellkulturmediet, vilket möjliggör levande cellövervakning av reporteraktivitet. Signalen som produceras av Cypridina är avsevärt större än signalen från vare sig eldfluga eller Renilla-luciferaser som analyseras under liknande förhållanden.
Höjdpunkter
  • Känslig—hög känslighet möjliggör användning av mindre antal celler
  • Kostnadseffektiva—känsliga analyser resulterar i minskad reagensförbrukning
  • Utsöndrat luciferas—möjliggör realtidsanalyser och kinetiska studier utan att förstöra celler
  • Ideal för kotransfektion—använder ett annat substrat än Renilla-, Gaussia- eller eldflugeluciferaser
  • Kompatibla—assayreagenser kompatibla med andra Cypridina- eller Vargula-luciferaser
  • Tidsbesparande—analyser med utsöndrande luciferaser kräver minimal provhantering
  • Automationsvänlig—och anpassningsbar för höggenomströmningsskärmar
  • Convenient—innehåller en universell celllysbuffert och optimerad flashassay-reagens
  • Safe—gör det möjligt att utföra icke-radioaktiva analyser
Kräver
Cypridina luciferas, luminometer eller annat instrument som kan övervaka luminescens, såsom Varioskan ALF eller Varioskan LUX mikroplattläsare.
Rekommenderade tillämpningar
Promotorstudier för analys av cis-regulatoriska element och transverkande faktorer; Drogtestning; siRNA- och miRNA-screening; Multiplexade analyser för att studera off-target-effekter; Sekretoriska vägar / proteinlokaliseringsrapporteringsanalyser; Signaltransduktionsvägsanalys; RNA-skarvningsstudier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Analyskit
Mål Luciferas, Cypridina Luciferas
Kvantitet 100 reaktionskit
Innehåll och lagring •Cypridina Flash Assay Buffer, 5 mL, lagra vid °4 C
•Vargulin (1X), 5μ
•
°L, förvara vid -°20 C 2X celllyseringsbuffert, 6 mL, förvara i rumstemperatur Vid mottagande förvara kit vid -20 C eller förvara enskilda komponenter enligt ovan.
Analysera Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Kompatibla celler Däggdjursceller
Detektionsmetod Bioluminescens
För användning med (utrustning) Luminometer
Formatera 96-well Plate, 384-well Plate
Etiketttyp Enzymmärkt
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Teknik Förbättrad kemiluminescens
Typ av substrat Luciferassubstrat
Produktlinje Pierce
Substrat Vargulin (Cypridina Luciferin)