Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Cypridina Luciferase Flash Assay Kit
Produktkod. p-4532159 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
100 reaktionskit
1000 reaktionssats
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12385613
Brand: Thermo Scientific™ 16168
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Analysera transkriptionsaktivitet för reglerande element i cellodlingsmedia från däggdjur och helcellysat med detta mycket känsliga flashbaserade luciferas-kit.
De Thermo Scientific™ Pierce Cypridina Luciferase Flash Assay Kit ger forskare en mycket känslig analys för transkriptionell aktivitet av regulatoriska element i däggdjurscellodlingsmedia och helcellysat.
Detta Flash Assay Kit innehåller reagenser för att mäta aktiviteten av Cypridina luciferas i däggdjurscellodlingsmedia och lysat. När den används med Thermo ScientificCypridina Luc Vectors, kitet tillhandahåller ett extremt känsligt bioluminescent reporteranalyssystem för utsöndrad eller intracellulär detektion av promotor- eller pathway-aktivitet. Cypridina luciferas utsöndras i hög grad i cellodlingsmediet, vilket möjliggör levande cellövervakning av reporteraktivitet. Signalen som produceras av Cypridina är betydligt större än signalen från antingen eldfluga eller Renilla luciferaser analyserade under liknande förhållanden.
Höjdpunkter:
  • Känslig– hög känslighet tillåter användning av mindre antal celler
  • Kostnadseffektivt– känsliga analyser resulterar i minskad reagensförbrukning
  • Utsöndrat luciferas– tillåter realtidsanalyser och kinetiska studier utan att förstöra celler
  • Idealisk för samtransfektion– använder ett annat substrat än Renilla , Gaussia , eller eldfluga luciferaser
  • Kompatibel– analysreagenser som är kompatibla med andra Cypridina- eller Vargula -luciferaser
  • Tidsbesparande– analyser som använder utsöndrade luciferaser kräver minimal provhantering
  • Automationsvänlig– mottaglig för skärmar med hög genomströmning
  • Bekväm– innehåller en universell cellysbuffert och optimerat flashanalysreagens
  • Säker– tillåter en att utföra icke-radioaktiva analyser
Innehåller:
Celllysbuffert, reaktionsbuffert och substrat
Krävs
Cypridina luciferas och luminometer eller annat instrument som kan övervaka luminescens, som t.ex. Thermo Scientific Luminoskan Uppstigning och Varioskan Flash mikroplattläsare.
Rekommenderas för:
Promotorstudier för att analysera cis - regulatoriska element och trans -agerande faktorer; Drogscreening; siRNA och miRNA screening; Multiplexa analyser för att studera effekter utanför målet; Sekretorisk väg/proteinlokaliseringsreporteranalyser; Analys av signaltransduktionsvägar; RNA splitsningsstudier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Analyskit
Mål Luciferas, Cypridina Luciferas
Kvantitet 100 reaktionskit
Innehåll och lagring •Cypridina Flash Assay Buffer, 5 mL, lagra vid °4 C
•Vargulin (1X), 5μ
°L, förvara vid -°20 C 2X celllyseringsbuffert, 6 mL, förvara i rumstemperatur Vid mottagande förvara kit vid -20 C eller förvara enskilda komponenter enligt ovan.
Analysera Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Kompatibla celler Däggdjursceller
Detektionsmetod Bioluminescens
För användning med (utrustning) Luminometer (mikroplatta)
Formatera 384-brunnars platta, 96-brunnars platta
Etiketttyp Enzymmärkt
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Teknik Förbättrad kemiluminescens
Typ av substrat Luciferassubstrat
Produktlinje Pierce
Substrat Vargulin (Cypridina Luciferin)