Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Cypridina Luciferase Glow Assay Kit
Produktkod. 12201622 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 reaktionskit
1000 reaktionssats
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12201622 100 reaktionskit Varje
12201632 1000 reaktionssats Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12201622 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 16170
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Erhåll ljus och stabil bioluminiscenssignal (halveringstid längre än 1 timme) i närvaro av Cypridina luciferase-reporter.
Thermo Scientific Pierce Cypridina Luciferase Glow Assay Kit ger en extremt ljusstark och stabil bioluminescenssignal (halveringstid över 1 timme) i närvaro av Cypridina luciferase-reportrar.
Detta Pierce Luciferase-glödprov innehåller reagenser för att mäta Cypridina-luciferasaktivitet i däggdjurscellkulturmedia och lysater. När den används med Thermo Scientific Cypridina Luc Vectors ger kitet ett extremt känsligt bioluminescerande reporteranalyssystem för utsöndrat eller intracellulärt detektion av luciferasaktivitet. Ljuset som genereras av luciferasreaktionen kan korreleras med mängden luciferasprotein som produceras, vilket i sin tur är proportionellt mot aktiviteten hos promotorn som driver luciferasuttrycket. Kitet kan användas för att upptäcka aktiviteten hos alla Cypridina-luciferaser eller derivat som använder Vargulin som substrat.
Höjdpunkter
  • Känslig—och högkänslig detektion av Cypridina-luciferasaktivitet
  • Utsöndrat luciferas—möjliggör realtidsanalyser och kinetiska studier utan att förstöra celler
  • Stabila—reagenser ger ökad signalstabilitet jämfört med flashanalyser
  • Enkel—kräver inte en luminometer med injektorer
  • Kompatibla—assayreagenser kompatibla med andra Cypridina- eller Vargula-luciferaser
  • Automationsvänliga—och lämpade för höggenomströmningsanalyser
  • Convenient—innehåller en universell celllysbuffert och optimerad glödprovsreagens
  • Safe—gör det möjligt att utföra icke-radioaktiva analyser
Kräver
Cypridina luciferas och luminometer eller annat instrument som kan övervaka luminescens, såsom Varioskan ALF eller Varioskan LUX mikroplattläsare
Rekommenderade tillämpningar
Promotorstudier för analys av cis-regulatoriska element och transverkande faktorer; Drogtestning; siRNA- och miRNA-screening; Multiplexade analyser för att studera off-target-effekter; Sekretoriska vägar / proteinlokaliseringsrapporteringsanalyser; Signaltransduktionsvägsanalys; RNA-skarvningsstudier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Analyskit
Mål Luciferas, Cypridina Luciferas
Kvantitet 100 reaktionskit
Innehåll och lagring •Cypridina Glow Assay Buffer, 5 mL, förvara vid °4 C
• Vargulin (1X), 5μ L, lagra vid -°20 C
• 2X Cell Lysis Buffer, 6 mL, förvara i rumstemperatur
Vid mottagande förvara kit vid -°20 C eller förvara enskilda komponenter enligt ovan.
Analysera Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Kompatibla celler Däggdjursceller
Detektionsmetod Bioluminescens
För användning med (utrustning) Luminometer
Formatera 96-well Plate, 384-well Plate
Etiketttyp Enzymmärkt
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Teknik Förbättrad kemiluminescens
Typ av substrat Luciferassubstrat
Produktlinje Pierce
Substrat Vargulin (Cypridina Luciferin)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce Cypridina Luciferase Glow Assay Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol