Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Cystein-HCl
Produktkod. 11889350 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11889350 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11889350 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 44889
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Gör sulfhydrylanalysstandarder eller utför proteinåterveckningsexperiment med denna rena, kristallina cysteinhydroklorid (Cys-HCl).
Thermo Scientific™ Pierce Cystein-HCl är renat, kristallint cysteinhydrokloridsalt (molekylvikt 175,6) som är användbart som en sulfhydrylstandard i analys med Ellman's Reagent, eller som tillsats i proteinåterveckningsexperiment.
Thermo Scientific ™ Pierce Cysteine-HCl är renat, kristallint cysteinhydrokloridsalt (molekylvikt 175,6) som är användbart som en sulfhydrylstandard i analys med Ellman's Reagent, eller som tillsats i proteinåterveckningsexperiment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i originalförpackning skyddad från direkt solljus i ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, mellan följande temperaturer: 2 till 25 °C.
Produktlinje Pierce
Form Solid
Kvantitet 5 g
Produkttyp Cysteinhydroklorid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce Cysteine-HCl
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: L-cysteine