Beskrivning
Thermo Scientific™ Pierce D-galaktosagaros möjliggör rening av lektiner, galaktosidaser och andra galaktosbindande molekyler.
Höjdpunkter:
Ligand– tio-alfa-D-galaktos
Synonymer– tio-alfa-gal, tio-gal
Stöd– tvärbunden 6% pärlförsedd agaros
Bindningskapacitet– mer än 20 mg jacalin per milliliter sedimenterat harts
Formatera– 50 % hartsuppslamning i 0,02 % natriumazid
Rekommenderas för:
Human alfa-galaktosidas A rening; C-typ lektinrening ; E. coli värmelabil enterotoxinrening; Koleratoxin (CT) rening
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid 4 °C. |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 5 mL |
| Mål | Lektin |
| Typ | Agaros |
| Stationär fas | D-galaktos |
| Formatera | Flaska |
| Kolumntyp | Affinitet, agaros-harts |
| Kapacitet (metrisk) | ≥20 mg Jacalin per mL of Settled Resin |