Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ D-Luciferin, mononatriumsalt, 100 mg
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce D-Luciferin syntetiseras och tillverkas för att säkerställa hög prestanda till en låg kostnad, och reportern testas även av HPLC för att säkerställa korrekt kiralitet och aktivitet.
Vi är den enda leverantören som utför chiral-high performance liquid chromatography (HPLC)-testning för att säkerställa att produkten inte bara är ren utan också i aktiv form. Vår D-Luciferin överträffar konkurrenterna på många plan.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid eller under -20 °C. |
| Detektionsmetod | Bioluminescens |
| För användning med (applikation) | ATP Assay, Gene Reporter Assay |
| Produkttyp | D-Luciferin, mononatriumsalt |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 100 mg |
| Saltform | Mononatriumsalt |
| Substrategenskaper | Kemiskt substrat |
| Typ av substrat | Luciferassubstrat |