Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ D-luciferin, monokaliumsalt
Produktkod. p-4530632 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
100 mg
1 g
Saltform:
Monokaliumsalt
Mononatriumsalt
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
Produktkod. 15285723
Brand: Thermo Scientific™ 88291
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Få bekvämlighet och hög prestanda till en låg kostnad i eldflugeluciferasreporteranalyser med vårt D-Luciferin, formulerat med mer än 99 % renhet som både mononatrium- och monokaliumsalter.
Thermo Scientific™ Pierce D-Luciferin syntetiseras och tillverkas för att säkerställa hög prestanda till en låg kostnad, och reportern testas även av HPLC för att säkerställa korrekt kiralitet och aktivitet.
Vi är den enda leverantören som utför chiral-high performance liquid chromatography (HPLC)-testning för att säkerställa att produkten inte bara är ren utan också i aktiv form. Vår D-Luciferin överträffar konkurrenterna på många plan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid eller under -20 °C.
Detektionsmetod Bioluminescens
För användning med (applikation) ATP Assay, Gene Reporter Assay
Produkttyp D-Luciferin, mononatriumsalt
Produktlinje Pierce
Kvantitet 100 mg
Saltform Mononatriumsalt
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Typ av substrat Luciferassubstrat