Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Dextran avsaltningskolonner (5K MWCO)
Produktkod. 11839350 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11839350 10 mL Paket med 5
11829350 5 mL Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11839350 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 43233
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Färdig att använda, gelfiltrering Thermo Scientific Pierce Dextran avsaltningskolonner kan separera proteiner och makromolekyler från lågmolekylära buffertsalter och reagenser upp till 5000 Dalton (5 kDa) i 5- eller 10-ml volymer.
Thermo Scientific Pierce Dextran Desalting Columns är färdiga att använda, gelfiltreringskolonner för engångsbruk för att separera proteiner och andra makromolekyler från buffertsalter och reagens med låg molekylvikt.
Ansökningar
• Ta bort salter från proteinlösningar
• Eliminering av fenol från nukleinsyraberedningar
• Separering av överskott av tvärbindare från konjugatberedningar
• Ta bort överskott av derivatiseringsmedel från modifierade proteiner
• Ta bort oreagerat färgämne från fluorescerande antikroppar
• Eliminerar fri radiomärkning från märkta proteiner
• Buffertbyte
Gravity-flow gelfiltrering med dextranavsaltningskolonner
Gravity-flow gelfiltrering involverar kromatografisk separation av molekyler av olika dimensioner baserat på deras relativa förmåga att penetrera en lämplig stationär fas. En kromatografisk matris, vanligtvis bestående av mycket små, oladdade porösa partiklar i en vattenlösning, packas i en kolonn och används sedan för separation via storleksuteslutning. Olika nivåer av separation kan uppnås baserat på porstorleken hos mediet packat i avsaltningskolonnen i —vårt fall, dextran. Med storleksuteslutningsfiltrering utesluts stora molekyler från geléns inre porer och kommer först ut från kolonnen. Mindre molekyler kan penetrera porerna och sedan gå igenom kolonnen i långsammare takt. Dessa mindre molekyler spolas därefter genom kolonnen med ytterligare buffertvolym. Våra Dextran-avsaltningskolonner är styva för enkel hantering och ger utmärkta flödesegenskaper. Dextran är stabilt i vatten, saltlösningar, organiska lösningsmedel och alkaliska eller svagt sura lösningar. Dextran är också värmestabilt och kan autoklaveras torrt eller i lösning vid neutralt pH i 30 minuter vid 120 C utan °att påverka dess kromatografiska egenskaper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Desalting Column
Innehåll och lagring Store at room temperature or 4°C.
Formatera Gravity Flow Column
Reningsmål Buffer Exchange, Protein
Kolumntyp Size-exclusion, Dextran Resin
MWCO 5.0 kDa
Produktlinje Pierce
Disponibel Single-use
Kvantitet 5 Columns
Volym (metrisk) 10 mL