Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Dilution-Free™ BSA Protein Standards, flerkanalig pipettkompatibel
Produktkod. 17898188 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Koncentration:
BSA: 0,125, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2 mg/ml
BSA: 0,125, 0,25, 0,5, 1, 2, 5, 10 mg/ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Koncentration
17898188 BSA: 0,125, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2 mg/ml
17808198 BSA: 0,125, 0,25, 0,5, 1, 2, 5, 10 mg/ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17898188 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A55863
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Pierce Dilution-Free BSA Protein Standards är referensprover från nötkreaturserumalbumin av hög kvalitet för att generera exakta standardkurvor och kalibreringskontroller i totalproteinanalyser.
Pierce Dilution-Free BSA Protein Standards är referensprover från nötkreaturserumalbumin av hög kvalitet för att generera exakta standardkurvor och kalibreringskontroller i totalproteinanalyser. De är förpackade som en uppsättning av sju förutspädda standarder i en flerkanalig pipettvänlig tubstrip, vilket eliminerar behovet av serieutspädningar. Rörremsan innehåller ett enda tomt rör som gör det möjligt för användare att lägga till sin egen provbuffert för blanksubtraktion.
Funktioner av Dilution-Free BSA Protein Standards inkluderar:
• Flerkanalig pipettkompatibel —unik rörremsdesign möjliggör samtidig överföring av en komplett standardkurvutspädningsserie till en mikroplatta
• Bekvämt —komplett set innehållande sju färdiga spädningar
• Universal —erkänd som industristandard för proteinkvantifiering i kolorimetriska proteinanalyser
• Rent och stabilt —levereras i ultraren 0,9 % koksaltlösning med 0,05 % natriumazid
•Exakt —reducera pipetteringsfel från serieutspädningar
Dessa bovint serumalbumin (BSA) lösningar är proteinkoncentrationsreferensstandarder för användning i BCA Bradford och andra proteinanalysprotokoll. BSA är det universellt accepterade referensproteinet för total proteinkvantifiering. Uppsättningen av standarder är framställd av en stamlösning som är kalibrerad genom direkt jämförelse med renad BSA (fraktion V) från National Institute of Standards and Technology (NIST ).
Applikationer inkluderar:
•Proteinanalys kvantifieringsstandard (BCA Proteinanalys, Bradford Assay, etc.)
•Proteinåtervinningskontroll för avsaltning och andra kolonnprocedurer
• Allmän kalibrering av spektrofotometer UV-lampa (absorbans vid 280 nm)
Val av en proteinstandard är potentiellt den största felkällan i någon proteinanalys. Det bästa valet för en standard är en renad, känd koncentration av det mest förekommande proteinet som finns i proverna som testas. Ofta är en mycket renad, känd koncentration av proteinet av intresse inte tillgänglig eller är för dyr att använda som standard eller själva provet är en blandning av många proteiner (t.ex. cellysat). I sådana fall är den bästa standarden en som ger en normal (dvs genomsnittlig) färgsvarskurva med den valda proteinanalysmetoden och som är lätt tillgänglig för alla forskare. BSA är ett sådant protein, och Pierce Dilution-Free BSA Protein Standards är den mest bekväma källan till färdiga BSA-standarder.
För största noggrannhet vid uppskattning av total proteinkoncentration i okända prover är det viktigt att inkludera en standardkurva varje gång analysen utförs. Detta gäller särskilt för proteinanalysmetoderna som producerar icke-linjära standardkurvor. Att besluta om antalet standarder och replikat som används för att definiera standardkurvan beror på graden av icke-linjäritet i standardkurvan och graden av noggrannhet som krävs. I allmänhet behövs färre punkter för att konstruera en standardkurva om färgresponsen är linjär. Vanligtvis konstrueras standardkurvor med användning av minst två replikat för varje punkt på kurvan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration BSA: 0,125, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2 mg/ml
Innehåll och lagring BSA i 0,9 % natriumklorid med 0,05 % natriumazid
Förvaras vid 2 °C till 8 °C efter öppnande.
Analysera Proteinstandarder
Produktlinje Pierce, Dilution-Free
Produkttyp Proteinkvantifieringsanalys
Specificitet Inte målspecifikt
För användning med (applikation) Intern standard
Kvantitet 8-kanals rörstrip (2 x 1 mL)
Endast för forskning.