Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Dilution-Free™ Snabbt guld BCA Proteinanalys
Produktkod. 17915152 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
20 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17915152 500 mL 500ml
17902543 20 mL -
17929821 250 mL -
17988192 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17915152 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A55860
Grundläggande proteinbiologi
Använd kampanjkoden 27946
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Pierce Dilution-Free Snabbt guld BCA Protein Assay Kit är en enkel, snabb och exakt analys optimerad för att bestämma den totala proteinkoncentrationen. Det är tvättmedelskompatibelt och har ett 5 gånger bredare dynamiskt område än traditionella proteinanalyser på 0,02 10 –mg/ml.
Pierce Dilution-Free Rapid Gold BCA Protein Assay Kit är ett lätt, snabbt och exakt test optimerat för att bestämma total proteinkoncentration. Det är detergent-kompatibelt och har ett 5 gånger bredare dynamiskt omfång än traditionella proteinassays på 0,02 – 10 mg/ml. Detta breda dynamiska omfång eliminerar behovet av att späda ut de flesta prover för att få dem inom analysens räckvidd.
Dessutom Dilution-Free levereras Rapid Gold BCA Protein Assay med en uppsättning av sju förspädda BSA-proteinstandarder förpackade i en multikanalspipettvänlig tubestrip, så inga serielt utspädningssystem krävs. Tubestripen inkluderar ett enda tomt rör som gör det möjligt för användare att lägga till sin egen provbuffert för att möjliggöra subtraktion av blank. Tubestrip-hållaren Dilution-Free (Cat. Nr. A57184) möjliggör enkel hantering på bänken.
Funktionerna Dilution-Free i Rapid Gold BCA Protein Assay Kit inkluderar:
  • Utspädningsfritt – eliminerar behovet av prov- och standardkurvutspädningar, vilket minskar förberedelsetiden med upp till 80 %
  • Kort analystid – fem minuter, rumstemperaturreaktion
  • Brett analysområde – och linjärt arbetsområde för BSA på 20 till 10 000 μg/ml
  • Uniform – uppvisar liknande protein-till-protein-variation som traditionell BCA proteinanalys och mindre protein-till-protein-variation än färgbindande proteinanalysmetoder (Bradford)
  • Kompatibla–, opåverkade av typiska koncentrationer av de flesta joniska och icke-joniska detergenter
  • Kolorimetrisk – optimal absorption vid 480 nm
  • Noggrann 2 – gånger mer exakt än Bradford-analyser
Pierce Dilution-Free Rapid Gold BCA Protein Assay Kit använder samma kopparkelaterande teknik som den välkända traditionella Pierce BCA proteinanalysen och ger jämförbar noggrannhet, men med fem minuters rumstemperatur och uppmätt vid 480 nm. Denna förbättring eliminerar behovet av att utföra serie- eller provutspädningar, genomgå en lång inkubationsperiod eller utsätta proverna för förhöjda temperaturer vilket ger snabbare tid till resultat.
Den traditionella BCA proteinanalysen är en allmänt använd och accepterad proteinanalys, som litar på för sin mycket noggranna bestämning av proteinkoncentration och kompatibilitet med de flesta provtyper som förekommer i proteinforskning. För att framkalla proverna i detta traditionella protokoll måste man dock antingen värma reaktionen vid 37 °C i 30 minuter eller tillåta rumstemperatur i två timmar. Dilution-Free Rapid Gold BCA Protein Assay behåller de viktigaste egenskaperna hos den traditionella BCA analysen men möjliggör en snabb tid och rumstemperatur som motsvarar färgbindningsmetoder.
Dilution-Free Rapid Gold BCA Assay kan användas för att bedöma avkastning i hela celllysater och affinitetskolumnfraktioner, samt för att övervaka proteinkontaminering i industriella tillämpningar. Liknande det traditionella BCA assay Dilution-Free påverkas Rapid Gold BCA Assay mycket mindre än färgbindningsmetoder av proteinsammansättningsskillnader, vilket ger låg variation mellan proteiner.
Hur Rapid Gold BCA Protein Assay upptäcker Dilution-Free protein
Dilution-Free Rapid Gold BCA Protein Assay använder samma kopparreduktionsmetod som den traditionella BCA proteinanalys med en unik kopparkelator. Analysen kombinerar den välkända reduktionen av Cu2+ till Cu1+ med protein i ett alkaliskt medium med den mycket känsliga och selektiva kolorimetriska detektionen av kopparkatjonen (Cu1+) av den proprietära kelatorn. Det första steget är kelationen av koppar med protein i en alkalisk miljö för att bilda ett ljusgrönt komplex. I denna reaktion, känd som biuretreaktionen, bildar peptider som innehåller tre eller fler aminosyrarester ett färgat kelatkomplex med kuperianjoner i en alkalisk miljö som innehåller natriumkaliumtarrat.
I det andra steget av färgutvecklingsreaktionen Dilution-Free reagerar Rapid Gold-kelatorn BCA med den reducerade (kopperiga) katjonen som bildades i steg ett. Den intensiva guldfärgade reaktionsprodukten uppstår genom kelationen av två molekyler med BCA en kopparjon. BCA/kopparkomplexet är vattenlösligt och uppvisar en stark linjär absorption vid 480 nm med ökande proteinkoncentrationer. Komplexet är ungefär 100 gånger känsligare (nedre detektionsgränsen) än den blekgröna färgen i den första reaktionen.
Reaktionen som leder till färgbildningen påverkas starkt av fyra aminosyrarester (cystein, cystin, tyrosin och tryptofan) i proteinets aminosyrasekvens. Till skillnad från färgbindningsmetoderna Coomassie (dvs. Bradford) bidrar dock den universella peptidryggraden också till färgbildningen och hjälper till att minimera variationer orsakade av skillnader i proteinsammansättning.
Kompatibilitet med Dilution-Free Rapid Gold BCA Protein Assay
Vissa ämnen är kända för att störa Dilution-Free Rapid Gold BCA Protein Assay, inklusive de med reducerande potential, kelaterande medel och starka syror eller baser. Eftersom de är kända för att störa proteinuppskattningen vid även små koncentrationer, undvik följande ämnen som komponenter i provbufferten:
  • Askorbinsyra
  • EGTA
  • Järn
  • Oren sackaros
  • Katekolaminer
  • Oren glycerol
  • Lipider
  • Tryptofan
  • Kreatinin
  • Väteperoxid
  • Melibios
  • Tyrosin
  • Cystein
  • Hydrazider
  • Fenolröd
  • Urinsyra
  • TCEP
  • Thimerosal
  • 2-merkaptotanol
Pierce Dilution-Free Rörstripshållare
Pierce Dilution-Free Tubestrip Holder är ett återanvändbart skumstativ för användning med Pierce Dilution-Free BSA Protein Standards och ingår i 20 ml teststorleken i Pierce Dilution-Free Rapid Gold BCA Protein Assay Kit. Den finns också tillgänglig för försäljning separat. Proteinstandardkoncentrationer är tryckta på Tubestrip Holder för enkel referens och pipettering på bänken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 20 till 10 000μ g/ml
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 2 400 mikroplattanalyser eller 250 provrörsanalyser
• Dilution-Free Snabbt guld BCA Reagens A, 2 x 250 ml
• Dilution-Free Snabbt guld BCA Reagens B, 10 ml
• Dilution-Free BSA-proteinstandarder (0,2-10 mg/ml), 2 x 1 ml 8-kanals rörstrip
Förvara i kylskåp (2 °C till 8 °C).
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Produktlinje Pierce Dilution-Free
Produkttyp Proteinkvantifieringsanalys
Specificitet Inte målspecifikt
För användning med (applikation) Lösningsbaserad detektion, absorption
För användning med (utrustning) Spektrofotometer, mikroplattläsare
Kvantitet 500 mL
Frakt skick Våt is
Endast för forskning.