Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Dimetylsulfoxid (DMSO), sekvenseringsgrad
Produktkod. 10127403 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
950 ml
Förpackningsstorlek:
950ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10127403 950 ml 950ml
1 options
Produktkod. 10127403 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20688
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Ett preparat av sekvenseringsgrad med hög renhet och konsekventa absorptionsegenskaper för användning i HPLC och masspektrometrimetoder.
Thermo Scientific™ Pierce Dimetylsulfoxid (DMSO) är ett preparat av sekvenseringsgrad med hög renhet och konsekventa absorptionsegenskaper för användning i HPLC och masspektrometrimetoder.
Ett preparat av sekvenseringsgrad med hög renhet för användning i traditionella aminosyraanalysatorer och andra applikationer med hög volym.
Denna dimetylsulfoxid av sekvenseringsgrad är> 99,5 % ren DMSO. De ekonomiskt prissatta flaskorna på 950 ml är ett utmärkt val för protein- och peptidtillämpningar som kräver stora volymer av det med vatten blandbara lösningsmedlet. Flaskorna på 50 ml ger bekvämlighet och minimerar avfall för små upplösnings- och reaktionsvolymer. Renhetstestet säkerställer att beredningen i huvudsak saknar aminer. Formuleringen utvecklades ursprungligen för peptidsekvenseringstillämpningar med aminosyraanalysatorer, vilket krävde högrent lösningsmedel och ett överkomligt pris. Denna DMSO är förpackad i lösningsmedelssköljda bärnstensfärgade glasflaskor och förseglad med PTFE-fodrade fluorkarbonlock för ultimat skydd.
Höjdpunkter:
  • Lösningsmedel med hög renhet (låg amin) för olika protein-, peptid- och aminosyraapplikationer
  • Förpackad i lösningsmedelssköljda bärnstensfärgade glasflaskor och förseglade med PTFE-fodrade fluorkarbonlock
  • Lämplig för HPLC-detektion, även om den inte är specifikt testad för låg UV-absorptionsförmåga
Produktinformation:
  • Allmänna egenskaper hos DMSO.
  • Alternativa namn: Metylsulfinylmetan, metylsulfoxid
  • Molekylformel: C 2 H 6 SO
  • Molekylvikt: 78,13
  • Densitet: 1,101 g/ml
  • CAS-nummer: 67-68-5
Pierce sekvenseringsgrad DMSO är speciellt renad och testad enligt de högsta specifikationerna för att säkerställa integriteten hos dina data, maximera känsligheten i din analys och för att förlänga livslängden på din utrustning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Objektets namn Dimetylsulfoxid (DMSO)
Kvantitet 950 ml
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Form Vätska
Reagenstyp Lösningsmedel (rent)
Produktlinje Pierce
För användning med Sekvensering, vätskekromatografi