Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Dimetylsulfoxid (DMSO), LC-MS-kvalitet
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Dimetylsulfoxid (DMSO) är ett preparat av sekvenseringsgrad med hög renhet och konsekventa absorptionsegenskaper, för användning i HPLC och masspektrometrimetoder.
Ett preparat av sekvenseringsgrad med hög renhet för användning i traditionella aminosyraanalysatorer och andra applikationer med hög volym.
Denna dimetylsulfoxid av sekvenseringsgrad är> 99,5 % ren DMSO. De ekonomiskt prissatta flaskorna på 950 ml är ett utmärkt val för protein- och peptidtillämpningar som kräver stora volymer av det med vatten blandbara lösningsmedlet. Flaskorna på 50 ml ger bekvämlighet och minimerar avfall för små upplösnings- och reaktionsvolymer. Renhetstestet säkerställer att beredningen i huvudsak saknar aminer. Formuleringen utvecklades ursprungligen för peptidsekvenseringstillämpningar med aminosyraanalysatorer, vilket krävde högrent lösningsmedel och ett överkomligt pris. Denna DMSO är förpackad i lösningsmedelssköljda bärnstensfärgade glasflaskor och förseglad med PTFE-fodrade fluorkarbonlock för ultimat skydd.
Höjdpunkter:
- Lösningsmedel med hög renhet (låg amin) för olika protein-, peptid- och aminosyraapplikationer
- Förpackad i lösningsmedelssköljda bärnstensfärgade glasflaskor och förseglade med PTFE-fodrade fluorkarbonlock
- Lämplig för HPLC-detektion, även om den inte är specifikt testad för låg UV-absorptionsförmåga
Produktinformation:
- Allmänna egenskaper hos DMSO
- Alternativa namn: Metylsulfinylmetan, metylsulfoxid
- Molekylformel: C 2 H 6 SO
- Molekylvikt: 78,13
- Densitet: 1,101 g/ml
- CAS-nummer: 67-68-5
Pierce sekvenseringsgrad DMSO är speciellt renad och testad enligt de högsta specifikationerna för att säkerställa integriteten hos dina data, maximera känsligheten i din analys och för att förlänga livslängden på din utrustning.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvalitet | LC-MS |
| Objektets namn | Dimetylsulfoxid (DMSO) |
| Kvantitet | 50 ml |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Form | Vätska |
| Reagenstyp | Lösningsmedel (rent) |
| Produktlinje | Pierce |
| För användning med | Vätskekromatografi, masspektrometri |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |