Beskrivning
De Thermo Scientific™ Pierce Direct Magnetic IP/Co-IP Kit använder NHS-kemi för att kovalent immobilisera IP-antikroppar på magnetiska pärlor för effektiv immunoutfällning och samimmunoutfällning.
Höjdpunkter:
Antikroppsfri IP- antikropp är irreversibelt fäst till de magnetiska pärlorna, vilket resulterar i försumbar sameluering av intakt antikropp eller tunga och lätta kedjor med det renade antigenet
Snabb fullständig antikroppskonjugering och immunfällning på mindre än 4 timmar
Bekvämt innehåller IP/co-IP kitet magnetiska pärlor och alla viktiga buffertar för optimal immunutfällning
Antikroppskompatibel användning med vilken antikroppsart, klass eller isotyp som helst
Låg ospecifik bindning pärlytan är förblockerad och alla icke-reagerade NHS-estergrupper är helt släckta
Protokollkompatibel proteinkoppling till pärlorna och immunoutfällning kan utföras manuellt eller genom automatisering (t.ex. Thermo Scientific KingFisher Instruments)
Skalbar använd endast den mängd antikropp som behövs för ett enda IP-experiment eller förbered en större mängd antikroppsmagnetiska pärlor för flera experiment
Innehåller:
NHS-aktiverade magnetiska pärlor, IP lys/tvättbuffert, elueringsbuffert, neutraliseringsbuffert, släckningsbuffert, boratbuffert och provladdningsbuffert
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1 mL |
| Formulering | Slurry: 10 mg/mL, 1% solids |
| Innehåll och lagring | Sufficient For: 40 IP reactions using 25 μL of beads • Pierce NHS-Activated Magnetic Beads, 1 mL • IP Lysis/Wash Buffer, 2 x 50 mL • Elution buffer, pH 2.0, 5 mL • Lane Marker Sample Buffer, Non-reducing, (5X), 5 mL • Neutralization Buffer, pH 8.5, 0.5 mL • 0.67M Borate Buffer, 1 mL • BupH Borate Buffer Pack, 1 pack • Quenching Buffer, 25 mL Store at 4°C. |
| Analysera | Affinity Purification |
| För användning med (utrustning) | KingFisher™ Flex, Magnetic Stand |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 40 reactions |
| För användning med (applikation) | Pull-Down, Immunoprecipitation (IP) |
| Mål | Not Target-Specific |
| Typ | Immunoprecipitation/Co-Immunoprecipitation Kit |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Pierce Direct Magnetic IP/Co-IP Kit
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Boric acid, Sodium tetraborate decahydrate, Hydrogen chloride, Dimethylacetamide, Sodium chloride, T