Description
Thermo Scientific™ Pierce Engångsplastkolonner är tomma kolumner med matchande frits och lock för användning i en mängd olika hartsbaserade affinitets- eller avsaltningstekniker.
Ytterligare information och onlinebeställning
Höjdpunkter:
- För gravitationsflödesaffinitetsrening och storleksuteslutningskromatografi på bänk
- Levereras komplett med porösa polyetenskivor, proppar och gavlar
- Kolonner kan förpackas och förvaras tills de behövs
- Kompatibel med de flesta typer av vattenhaltiga buffert-elueringsmedel som vanligtvis används vid kromatografi
- Plasttrattar kan fästas för att utöka buffertbehållaren för ökade flödeshastigheter
Innehåller:
Provpaketet innehåller två kolumner av varje tillgänglig storlek (totalt sex kolumner), matchande kolumntillbehör (skivor och lock) och en tratt (kolumnreservoarförlängare)
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Engångskolonner, 2mL |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 100 kolumner |
| Typ | Centrifugkolonn |
| Formatera | Gravity Flow Column |
| Kolumntyp | Tom kolumn, polyetenfilter |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |