Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Engångskolonner, 10 ml
Produktkod. 10753485 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 kolumner
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10753485 100 kolumner Paket med 100
1 options
Produktkod. 10753485 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 29924
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Töm droppkolonner (0,5 till 5 ml) med matchande frits och kapsyler för packning av pärlformade affinitets- eller avsaltningshartser för användning i gravitationsflödesreningstekniker.
Thermo Scientific™ Pierce Engångsplastkolonner är tomma kolumner med matchande frits och lock för användning i en mängd olika hartsbaserade affinitets- eller avsaltningstekniker.
Ytterligare information och onlinebeställning
Dessa bulkförpackningar av tomma kolonner är ekonomiska och bekväma anordningar för packning av affinitetsreningstöd och avsaltningshartser för gravitationsflödesprocedurer. Tre kolumnstorlekar erbjuds, lämpliga för procedurer som kräver 0,5 till 10 ml hartsbäddsvolymer. Plastpelarna levereras med matchande par av polyetenskivor och polypropenlock (topp och botten). Kolonnerna är ekonomiskt prissatta för engångsbruk och tillräckligt hållbara för att förbereda och lagra kolonner för flera användningsområden.
Höjdpunkter:
  • För gravitationsflödesaffinitetsrening och storleksuteslutningskromatografi på bänk
  • Levereras komplett med porösa polyetenskivor, proppar och gavlar
  • Kolonner kan förpackas och förvaras tills de behövs
  • Kompatibel med de flesta typer av vattenhaltiga buffert-elueringsmedel som vanligtvis används vid kromatografi
  • Plasttrattar kan fästas för att utöka buffertbehållaren för ökade flödeshastigheter
Innehåller:
Provpaketet innehåller två kolumner av varje tillgänglig storlek (totalt sex kolumner), matchande kolumntillbehör (skivor och lock) och en tratt (kolumnreservoarförlängare)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Engångskolonner, 10mL
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur
Produktlinje Pierce
Kvantitet 100 kolumner
Typ Centrifugkolonn
Formatera Gravity Flow Column
Kolumntyp Tom kolumn, polyetenfilter
Kapacitet (metrisk) 10 mL
compliance-icons
Product Identifier
  • Disposable Polypropylene Columns
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: hylbutyl)phenyl]-ydroxy-Poly(oxy-1,2-ethanediyl)