Läs mer
Thermo Scientific™ Kolumn Trattar för Pierce™ Engångskolonner
Produktkod. 11825845 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 trattar
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11825845 50 trattar Paket med 50
1 options
Produktkod. 11825845 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 29923
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Töm droppkolonner (0,5 till 5 ml) med matchande frits och kapsyler för packning av pärlformade affinitets- eller avsaltningshartser för användning i gravitationsflödesreningstekniker.
Thermo Scientific™ Pierce Engångsplastkolonner är tomma kolumner med matchande frits och lock för användning i en mängd olika hartsbaserade affinitets- eller avsaltningstekniker.
Ytterligare information och onlinebeställning
Dessa bulkförpackningar av tomma kolonner är ekonomiska och bekväma anordningar för packning av affinitetsreningstöd och avsaltningshartser för gravitationsflödesprocedurer. Tre kolumnstorlekar erbjuds, lämpliga för procedurer som kräver 0,5 till 10 ml hartsbäddsvolymer. Plastpelarna levereras med matchande par av polyetenskivor och polypropenlock (topp och botten). Kolonnerna är ekonomiskt prissatta för engångsbruk och tillräckligt hållbara för att förbereda och lagra kolonner för flera användningsområden.
Höjdpunkter:
  • För gravitationsflödesaffinitetsrening och storleksuteslutningskromatografi på bänk
  • Levereras komplett med porösa polyetenskivor, proppar och gavlar
  • Kolonner kan förpackas och förvaras tills de behövs
  • Kompatibel med de flesta typer av vattenhaltiga buffert-elueringsmedel som vanligtvis används vid kromatografi
  • Plasttrattar kan fästas för att utöka buffertbehållaren för ökade flödeshastigheter
Innehåller:
Provpaketet innehåller två kolumner av varje tillgänglig storlek (totalt sex kolumner), matchande kolumntillbehör (skivor och lock) och en tratt (kolumnreservoarförlängare)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Engångskolonntrattar
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur
Produktlinje Pierce
Kvantitet 50 trattar
Typ Kolumntillbehör
Formatera Åtföljande
Kolumntyp Kolumntrattar