Läs mer
Thermo Scientific™ DMP (dimetylpimelimidat)
Produktkod. 10740815 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10740815 1 g 1g
10097093 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10740815 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21667
 Begränsad artikel
I lager
Tvärbinda aminer till aminer med dimetylpimelimidat (CAS 58537-94-3); består av imidoestergrupper och en membrangenomsläpplig, 7-atoms distansarm.
Thermo Scientific™ Pierce DMP är dimetylpimelimidat, ett membrangenomsläppligt tvärbindare som innehåller en aminreaktiv imidoestergrupp i varje ände av en 7-atoms distansarm.
Höjdpunkter:
  • Vattenlöslig
  • Snabb reaktion med aminer vid alkaliska pH-värden (pH 8-10)
  • Amidinbindning behåller proteinets nettoladdningskaraktär
  • Reversibel vid höga pH-värden
  • Reaktiva grupper: imidoester (homobifunktionell)
  • Reaktiv mot: aminogrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-amin
Klyvbar Nej
Beskrivning DMP
Molekylvikt (g/mol) 259.17
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 9,2 Å
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagras torkad vid 4 °C.
Cellpermeabilitet Ja
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Homobifunktionell
Reaktiv del Imidoester
Spacer Kort (<10 Å)
Form Puder
Kvantitet 1 g
Löslighet Vatten
Formatera Standard
Vattenlöslig Ja
Produkttyp Tvärbindare