Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Biotin 3' End DNA-märkningskit
Produktkod. 10036813 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10036813 20 reaktioner 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10036813 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 89818
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Biotinylata enkelsträngade DNA-primers för icke-radioaktiv EMSA och andra nukleinsyradetektionsmetoder.
Thermo Scientific™ Pierce Biotin 3' End DNA Labeling Kit är för att märka enkelsträngade DNA-primrar med biotin för användning i icke-radioaktiva elektroforetiska mobilitetsförskjutningsanalyser (EMSA) och andra nukleinsyradetektionsmetoder.
TdT uppvisar en substratpreferens av enkelsträngat DNA, men märker duplex-DNA med 3'-överhäng och trubbiga duplexer, om än med lägre effektivitet. Biotin 3' End DNA Labeling Kit har optimerats för att inkorporera 1–3 biotinylerade ribonukleotider (biotin-11-UTP) på 3'-änden av DNA-strängarna. Denna märkningsstrategi har fördelen att biotinet lokaliseras till 3'-änden av proben där det är mindre sannolikt att störa hybridisering eller sekvensspecifik proteinbindning. Biotinmärkta DNA-prober kan användas för att underlätta icke-isotopisk detektion i en rad olika tillämpningar, inklusive elektroforetiska mobilitetsskiftanalyser (EMSA), norra eller sydliga block, kolonihybridiseringar eller in situ-hybridiseringar.
Höjdpunkter:
  • Icke-isotopisk märkning eliminerar besväret med farliga radioaktiva material eller svårgjort avfall att göra sig av med.
  • 1–3 biotinylerade ribonukleotider på 3'-änden av DNA-strängarna för mindre störningar i hybridisering eller sekvensspecifik proteinbindning
  • Biotinmärkta sonder är stabila i mer än ett år
  • 30-minuters märkningsprocessen är snabb och effektiv
Innehåller:
1 ml 5X TdT reaktionsbuffert, 50 μl terminal deoxynukleotidyltransferas, 100 mikroliter biotin-11-dUTP, 140 μl omärkt kontroll, Oligo 40 μl biotinkontroll Oligo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 20 märkningsreaktioner (var och en med 5 pmol DNA)
• 1 ml 5X TdT Reaktionsbuffert (-20 °C)
• 5μ L Terminal deoxinukleotidyltransferas (-20 °C)
• 1μ L Biotin-11-UTP (≤ 4 °C)
• 14μ L Omärkt kontroll Oligo (-20 °C)
• 4μ L Biotin-kontroll Oligo (-20 °C)
Formatera Kit
Märkningsmål DNA
Antal reaktioner 20
Produktlinje Pierce
Produkttyp DNA-märkningssats
Kvantitet 20 reaktioner
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce Biotin 3' End DNA Labeling Kit
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt(II) chloride,hexahydrate