Läs mer
Thermo Scientific™ DNas I-lösning (2500 U/ml)
Produktkod. 10700595 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 mL
Förpackningsstorlek:
0.5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10700595 0.5 mL 0.5ml
1 options
Produktkod. 10700595 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 90083
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förbättra proteinextraktionseffektiviteten med denna glykosylerade polypeptid som klyver enkel- och dubbelsträngat DNA i cellysat.
Ta bort oönskat DNA från cellysat för att förbättra proteinextraktionseffektiviteten med Thermo Scientific™ DNas I.
Deoxiribonukleas I (DNas I) är en enkel, glykosylerad polypeptid som bryter ned oönskat enkel- och dubbelsträngat DNA. Enzymet fungerar genom att klyva DNA till 5'-fosfodinukleotid och små oligonukleotidfragment. DNas I tillsätts vanligtvis till cellysreagenser för att avlägsna viskositeten som orsakas av DNA-innehållet i bakteriecellslysat eller för att avlägsna DNA-mallarna från RNA producerade genom in vitro-transkription. Två kvaliteter av DNAs erbjuds, en tillräcklig för proteinarbete och en som är användbar för alla tillämpningar som kräver nedbrytning av DNA där det är avgörande att undvika skador på RNA.
Höjdpunkter:
  • Bryter ner och tar bort oönskat DNA från prover
  • Klyver både enkelsträngat och dubbelsträngat DNA
  • Kompatibel med Thermo Scientific Pierce Celllysreagens
  • Minskar viskositeten hos bakterielysat (proteinextrakt) för att underlätta pipettering
  • Levereras som 50 % glycerollager i 10 mM Tris-HCl pH 7,5, 10 mM CaCl 2 , 10 mM MgCl 2
  • Finns i två bekväma format: RNase-testad för att skydda RNA (delnr 89835) och bekväm proteinextraktionsgrad (delnr 90083)
Rekommenderas för:
Eliminering av viskositet orsakad av DNA i proteincelllysat; Avlägsnande av DNA-mallar från RNA producerade genom in vitro-transkription
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Cell Lysis Enzyme
Innehåll och lagring Store at -20°C
Form Liquid
Enzym DNase
Kvantitet 0.5 mL