Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ DSG, No-Weigh™ Formatera
Produktkod. p-7180323 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
50 mg
10 x 1 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Paket med 10
Thermo Scientific™ Pierce DSG är disuccinimidylglutarat, ett enkelt homobifunktionellt tvärbindare baserat på den aminreaktiva N-hydroxisuccinimid (NHS) estergruppen.
Thermo Scientific No-Weigh produkter är specialreagens som tillhandahålls i ett föralikvoterat format. Den förvägda förpackningen hjälper till att förhindra förlust av reagensreaktivitet och kontaminering över tid genom att minimera upprepad öppning och stängning av flaskan. Formatet möjliggör användning av ny flaska med reagens varje gång, vilket eliminerar besväret med att väga små mängder reagens och minskar oro över reagensstabiliteten.
  • Reaktiva grupper: NHS-ester (båda ändar)
  • Reaktiv mot: aminogrupper (primära aminer)
  • Ej klyvbar
  • Vattenolöslig (lös först i DMF eller DMSO)
  • Membrangenomsläpplig, möjliggör intracellulär tvärbindning
  • Kan öka tvärbindningseffektiviteten jämfört med DSS i vissa applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-amin
Klyvbar Nej
Molekylvikt (g/mol) 326.26
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 7,7 Å
Innehåll och lagring Förvara vid mottagandet torkad vid 2 till 8 °C.
Cellpermeabilitet Ja
Frakt skick Våt is
Produktlinje Ingen vägning™ , Pierce™
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Homobifunktionell
Reaktiv del NHS Ester
Spacer Kort (<10 Å)
Form Puder
Kvantitet 10 x 1 mg
Löslighet DMF, DMSO
Formatera Standard, engångsbruk
Vattenlöslig Nej
Produkttyp Tvärbindare