Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ DSP, No-Weigh™ Formatera
Produktkod. 10731945 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
10 x 1 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
50mg
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10731945 1 g 1g
15973902 10 x 1 mg Paket med 10
11821315 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10731945 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22585
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tvärbinda aminer till aminer med ditiobis-succinimidylpropionat, sammansatt av NHS-estergrupper och disulfidhaltig, 12,0A distansarm och klyvbar med reduktionsmedel.
Thermo Scientific™ Pierce DSP Crosslinker (Lomant's Reagent) är ett aminreaktivt tvärbindare med NHS-esterreaktiva ändar och en klyvbar disulfidbindning i dess distansarm.
Höjdpunkter:
  • Klyvbar med reduktionsmedel
  • Membrangenomsläpplig
  • Acylera i vattenhaltiga eller organiska medier inom två minuter vid rumstemperatur
  • Fyra till fem timmars halveringstid för ester vid pH 7,0
  • Reaktiva grupper: NHS-ester (homobifunktionell)
  • Reaktiv mot: aminogrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-amin
Klyvbar Av Thiols
Beskrivning DSP
Molekylvikt (g/mol) 404.42
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 12,0 Å
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagras torkad vid 4 °C.
Cellpermeabilitet Ja
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Homobifunktionell
Reaktiv del NHS Ester
Spacer Medium (10 till 30 Å)
Form Puder
Kvantitet 1 g
Löslighet DMF, DMSO
Formatera Standard, engångsbruk, premiumkvalitet
Vattenlöslig Nej
Produkttyp Tvärbindare
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DSP (dithiobis(succinimidyl propionate)), Lomant's Reagent
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: disuccinimido dithiobispropionate