Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ DSP, No-Weigh™ Formatera
Produktkod. 11821315 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
10 x 1 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
50mg
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11821315 50 mg 50mg
15973902 10 x 1 mg Paket med 10
10731945 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11821315 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22586
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tvärbinda aminer till aminer med ditiobis-succinimidylpropionat, sammansatt av NHS-estergrupper och disulfidhaltig, 12,0A distansarm och klyvbar med reduktionsmedel.
Thermo Scientific™ Pierce DSP Crosslinker (Lomant's Reagent) är ett aminreaktivt tvärbindare med NHS-esterreaktiva ändar och en klyvbar disulfidbindning i dess distansarm.
Höjdpunkter:
  • Klyvbar med reduktionsmedel
  • Membrangenomsläpplig
  • Acylera i vattenhaltiga eller organiska medier inom två minuter vid rumstemperatur
  • Fyra till fem timmars halveringstid för ester vid pH 7,0
  • Reaktiva grupper: NHS-ester (homobifunktionell)
  • Reaktiv mot: aminogrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-amin
Klyvbar Av Thiols
Beskrivning DSP
Molekylvikt (g/mol) 404.42
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 12,0 Å
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagras torkad vid 4 °C.
Cellpermeabilitet Ja
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Homobifunktionell
Reaktiv del NHS Ester
Spacer Medium (10 till 30 Å)
Form Puder
Kvantitet 50 mg
Löslighet DMF, DMSO
Formatera Standard, engångsbruk, premiumkvalitet
Vattenlöslig Nej
Produkttyp Tvärbindare
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DSP (dithiobis(succinimidyl propionate)), Lomant's Reagent
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: disuccinimido dithiobispropionate