Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ DSP, No-Weigh™ Formatera
Produktkod. p-4530989 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
50 mg
10 x 1 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
50mg
Paket med 10
Produktkod. 15973902
Brand: Thermo Scientific™ A35393
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tvärbinda aminer till aminer med ditiobis-succinimidylpropionat, sammansatt av NHS-estergrupper och disulfidhaltig, 12,0A distansarm och klyvbar med reduktionsmedel.
Thermo Scientific™ Pierce DSP Crosslinker (Lomant's Reagent) är ett aminreaktivt tvärbindare med NHS-esterreaktiva ändar och en klyvbar disulfidbindning i dess distansarm.
Thermo Scientific No-Weigh produkter är specialreagens som tillhandahålls i ett föralikvoterat format. Den förvägda förpackningen hjälper till att förhindra förlust av reagensreaktivitet och kontaminering över tid genom att minimera upprepad öppning och stängning av flaskan. Formatet möjliggör användning av ny flaska med reagens varje gång, vilket eliminerar besväret med att väga små mängder reagens och minskar oro över reagensstabiliteten.
  • Reaktiva grupper: NHS-ester (båda ändar)
  • Reaktiv mot: aminogrupper (primära aminer)
  • Aminreaktiv NHS-ester reagerar snabbt med alla primära amininnehållande molekyler
  • Disulfidbindning i distansarmen spjälkas lätt av 10-50 mM DTT eller TCEP vid pH 8,5
  • Distansarm även klyvbar med reducerande SDS-PAGE provladdningsbuffert
  • Klyvbart tvärbindare tillåter separation av tvärbundna produkter
  • Vattenolöslig (lös först i DMF eller DMSO); jämför med DTSSP (Sulfo-DSP)
  • Membrangenomsläpplig, möjliggör intracellulär tvärbindning
Användningsområden:
  • Kemisk tvärbindning av intracellulära proteiner före cellys och immunoutfällning
  • Fixera proteininteraktioner för att möjliggöra identifiering av svaga eller övergående proteininteraktioner
  • Fixa vävnader för immunfärgning utan att skada RNA
  • Proteintvärbindning för att skapa biokonjugat via enstegsreaktioner
  • Immobilisera proteiner på aminbelagda ytor
  • Undersöker rumsliga relationer mellan kapsidpolypeptiderna i mengovirion
  • Studerar renalt Na+ och K+ -ATPas
  • Närmaste grannförhållanden för bovin mitokondrie H+ -ATP
  • Producerar interaktioner mellan proteinkomponenter i kemotaximekanismen i E. coli
  • Kemisk tvärbindning av a-CPI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-amin
Klyvbar Av Thiols
Beskrivning DSP
Molekylvikt (g/mol) 404.42
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 12,0 Å
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagras torkad vid 4 °C.
Cellpermeabilitet Ja
Frakt skick Våt is
Produktlinje Ingen vägning , Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Homobifunktionell
Reaktiv del NHS Ester
Spacer Medium (10 till 30 Å)
Form Puder
Kvantitet 10 x 1 mg
Löslighet DMF, DMSO
Formatera Standard, engångsbruk, premiumkvalitet
Vattenlöslig Nej
Produkttyp Tvärbindare