Läs mer
Thermo Scientific™ DSS (disuccinimidylsuberat), No-Weigh™ Formatera
Produktkod. 10138353 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
8 x 2 mg
10 x 2 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
50mg
Paket med 10
Paket med 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10138353 50 mg 50mg
11831255 8 x 2 mg Paket med 8
15971252 10 x 2 mg Paket med 10
10540434 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10138353 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21655
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Tvärbinda aminer till aminer med disuccinimidylsuberat sammansatt av NHS-estergrupper med en membrangenomsläpplig, mellanlängd spacer för intracellulär proteintvärbindning.
Thermo Scientific™ Pierce DSS, även kallat disuccinimidylsuberat, är icke-klyvbart och membranpermeabelt tvärbindare som innehåller en aminreaktiv N-hydroxisuccinimid (NHS) ester i vardera änden av en distansarm med 8 kolatomer.
Höjdpunkter:
  • Kemisk tvärbindning av intracellulära proteiner före cellys och immunoutfällning
  • “Fixera” proteininteraktioner för att möjliggöra identifiering av svaga eller övergående proteininteraktioner
  • Proteintvärbindning för att skapa biokonjugat via enstegsreaktioner
  • Tvärbindningsorienterade antikroppar mot protein A eller G agaros
  • Immobilisera proteiner på aminbelagda ytor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-amin
Klyvbar Nej
Beskrivning DSS
Molekylvikt (g/mol) 368.35
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 11,4 Å
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagras torkad vid 4 °C.
Cellpermeabilitet Ja
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Homobifunktionell
Reaktiv del NHS Ester
Spacer Medium (10 till 30 Å)
Form Puder
Kvantitet 50 mg
Löslighet DMF, DMSO
Formatera Standard, engångsbruk
Vattenlöslig Nej
Produkttyp Tvärbindare
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.