Beskrivning
Thermo Scientific™ Pierce DTBP är dimetyl-3,3'-ditiobispropionimidat, ett tvärbindare som innehåller aminreaktiva imidoestergrupper runt en 8-atoms distansarm, vars centrala disulfidbindning kan klyvas med reduktionsmedel.
Höjdpunkter:
- Vattenlöslig
- Klyvbar med reduktionsmedel
- Penetrerar intakta mänskliga erytrocyter
- Reaktiva grupper: imidoester (homobifunktionell)
- Reaktiv mot: aminogrupper
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk reaktivitet | Amin-amin |
| Klyvbar | Av Thiols |
| Beskrivning | DTBP |
| Molekylvikt (g/mol) | 309.28 |
| PEGylerad | Nej |
| Distansarmslängd | 11,9 Å |
| Innehåll och lagring | Vid mottagandet lagras torkad vid 4 °C. |
| Cellpermeabilitet | Ja |
| Frakt skick | Ambient (omgivning) |
| Produktlinje | Pierce |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- DTBP (Wang and Richard's Reagent)
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl 3,3'-Dithiobispropionimidate 2HC