Läs mer
Thermo Scientific™ DTME (ditiobismaleimidoetan)
Produktkod. 10371314 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
10371314 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 10371314 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22335
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tvärbind sulfhydryler till sulfhydryler (cysteinrester) med denna långa, klyvbara tvärbindare som består av maleimidgrupper och 11-atomers (13,3A) disulfiddistansarm.
Thermo Scientific™ Pierce DTME är en medellängd, maleimidtvärbindare för reversibel kovalent konjugering mellan sulfhydrylgrupper (t.ex. protein- eller peptidcysteiner) genom reduktion av disulfidbindningen i mitten av distansarmen.
Höjdpunkter:
  • Klyvbar med reduktionsmedel
  • Reaktiva grupper: maleimid (homobifunktionell)
  • Reaktiv mot: sulfhydrylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Sulfhydryl-sulfhydryl
Klyvbar Av Thiols
Beskrivning DTME
Molekylvikt (g/mol) 312.36
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 13,3 Å
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagras torkad vid 4 °C.
Cellpermeabilitet Ja
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Homobifunktionell
Reaktiv del Maleimid
Spacer Medium (10 till 30 Å)
Form Solid
Kvantitet 50 mg
Löslighet DMF, DMSO
Formatera Standard
Vattenlöslig Nej
Produkttyp Tvärbindare
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DTME (dithiobismaleimidoethane)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dithio-BisMaleimidoethane