Läs mer
Thermo Scientific™ DTNB (Ellmans reagens) (5,5-ditio-bis-(2-nitrobensoesyra)
Produktkod. 10086113 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10086113 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10086113 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22582
 Begränsad artikel
I lager
Mät peptidcysteiner eller andra fria, reducerade sulfhydryler (-SH-grupper) i lösning med denna tiolreaktiva, färgade förening (Amax 412nm).
Thermo Scientific™ Pierce DTNB (Ellmans reagens) reagerar med sulfhydrylgrupper för att ge en färgad produkt, vilket ger en tillförlitlig metod för att mäta fria reducerade cysteiner och andra fria sulfhydryler i lösning.
En lösning av denna förening ger en mätbar gulfärgad produkt när den reagerar med sulfhydryler. Följaktligen är Ellman's Reagent mycket användbart som ett sulfhydrylanalysreagens på grund av dess specificitet för– SH-grupper vid neutralt pH, hög molär extinktionskoefficient och kort reaktionstid. Sulfhydrylgrupper kan uppskattas i ett prov genom jämförelse med en standardkurva som består av kända koncentrationer av en sulfhydryl-innehållande förening såsom cystein. Alternativt kan sulfhydrylgrupper kvantifieras med hänvisning till extinktionskoefficienten för TNB.
Höjdpunkter:
  • Sulfhydryldetektion– reagerar kvantitativt med fria (reducerade) sulfhydrylgrupper
  • Kolorimetri –ger färgad produkt för att möjliggöra spektrofotometrisk mätning i rör eller mikroplattor
  • Beprövad analysmetod– välkarakteriserad kemi möjliggör kvantifiering av peptid- eller proteinsulfhydrylgrupper med hjälp av extinktionskoefficientberäkning eller genom jämförelse med en cysteinstandard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp DTNB
Kvantitet 5 g
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DTNB (Ellman's Reagent) (5,5-dithio-bis-(2-nitrobenzoic acid)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3'-dithiobis [6-nitrobenzoic] acid