Läs mer
Thermo Scientific™ DTSSP (3,3'-ditiobis(sulfosuccinimidylpropionat))
Produktkod. 11801245 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11801245 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 11801245 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21578
 Begränsad artikel
I lager
Tvärbinda aminer till aminer med Sulfo-DSP; sammansatt av sulfo-NHS-estergrupper och disulfiddistansarm (12.0A) som är klyvbar med reduktionsmedel.
Thermo Scientific™ Pierce DTSSP är ett populärt vattenlösligt tvärbindare som innehåller aminreaktiva NHS-esterändar runt en 8-atoms distansarm och vars centrala disulfidbindning kan klyvas med reduktionsmedel.
Höjdpunkter:
  • Vattenlöslig
  • Klyvbar med reduktionsmedel
  • Reaktiva grupper: sulfo-NHS-ester (homobifunktionell)
  • Reaktiv mot: aminogrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-amin
Klyvbar Av Thiols
Beskrivning DTSSP
Molekylvikt (g/mol) 608.51
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 12,0 Å
Innehåll och lagring Vid mottagandet lagras torkad vid 4 °C.
Cellpermeabilitet Nej
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Homobifunktionell
Reaktiv del Sulfo-NHS-ester
Spacer Medium (10 till 30 Å)
Form Puder
Kvantitet 50 mg
Löslighet Vatten
Formatera Standard
Vattenlöslig Ja
Produkttyp Tvärbindare