Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ DTT (ditiotreitol)
Produktkod. 11896744 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. 11896744
Brand: Thermo Scientific™ 20290
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Minska disulfider i biologiska buffertar och provladdningsbuffertar med ren, kristallin ditiotreitol (DTT), det mest populära proteindisulfidreducerande medlet.
Ditiotreitol är ett populärt reduktionsmedel för många proteinforskningstillämpningar, inklusive reducerande polyakrylamidelektrofores (SDS-PAGE).
Ditiotreitol är ett populärt reduktionsmedel för många proteinforskningstillämpningar, inklusive reducerande polyakrylamidelektrofores (SDS-PAGE). 5g glasflaska.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Pierce DTT, Clelands reagens
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C.
Produktlinje Pierce
Form Puder
Kvantitet 5 g
Produkttyp Ditiotreitol
compliance-icons
Product Identifier
  • DITHIOTHREITOL (DTT,CLELAND'S REAGENT)5 GM
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Precautionary Statement
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 1,4-dimercapto-2,3-Butanediol