Läs mer
Thermo Scientific™ Zeba™ Färgämne och biotinborttagning Spinnkolonner och filterplattor, 0,5 10 –ml
Produktkod. 17105772 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 Plates
2 x 2 Plates
2 x 25 Columns
25 Columns
5 Columns
5 kolonner
5 x 5 Columns
Formatera:
96-well Filter Plate
Centrifugkolonn
Spin Column
Volym (metrisk):
0.5 mL
10 mL
2 mL
5 mL
96-well
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet Formatera Volym (metrisk) unitSize
17105772 2 Plates 96-well Filter Plate 96-well -
17175762 5 kolonner Centrifugkolonn 0.5 mL -
17165762 25 Columns Spin Column 0.5 mL Paket med 25
17176368 2 x 25 Columns Spin Column 0.5 mL -
17185762 5 Columns Spin Column 2 mL Paket med 5
16627182 25 Columns Spin Column 2 mL -
17195762 5 Columns Spin Column 5 mL -
16685344 25 Columns Spin Column 5 mL -
16607425 5 Columns Spin Column 10 mL -
17186368 5 x 5 Columns Spin Column 10 mL -
17196368 2 x 2 Plates 96-well Filter Plate 96-well -
11 options
Produktkod. 17105772
Brand: Thermo Scientific™ A44304
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Möjliggör snabbt och effektivt avlägsnande av icke-reagerade fluorescerande färgämnen, biotin, reduktionsmedel och tvärbindare från proteinprover med Thermo Scientific Pierce Zeba Kolumner och filterplattor för borttagning av färgämnen och biotin.
Ta snabbt bort icke-reagerade fluorescerande färgämnen, biotin, reduktionsmedel och tvärbindare från proteinprover med en 7K MWCO på mindre än 15 minuter med Thermo Scientific Pierce Zeba Kolumner och filterplattor för borttagning av färgämnen och biotin.
Att ta bort fritt färgämne efter en märkningsreaktion är ofta svårt och tidskrävande men är väsentligt för noggrann bestämning av förhållandet mellan färgämne och protein. Pierce Zeba Färg- och biotinborttagningsharts är högt specialiserat för att producera exceptionella proteinåtervinningar samtidigt som det effektivt tar bort icke-konjugerade fluorescerande färgämnen, biotinyleringsreagens, reduktionsmedel och tvärbindare. När du använder lämplig mängd prov och arbetar inom buffertförhållanden, kan dessa kolonner och filterplattor framgångsrikt ta bort nästan alla fluorescerande färgämnen. Även utspädda proteinprover (25μ g/mL) kan framgångsrikt bearbetas för att avlägsna färgämnen, biotin, reduktionsmedel och tvärbindare och för att effektivt återvinna proteiner (> 7 kDa). Dessa produkter rekommenderas inte för avsaltning eller buffertbyte.
Funktioner av Zeba Kolumner och filterplattor för borttagning av färgämnen och biotin inkluderar:
Mångsidig —tar bort oreagerade fluorescerande färgämnen, biotinyleringsreagens, tvärbindare och reduktionsmedel från proteinlösningar
Hög återvinning —lågbindande harts maximerar proteinåtervinning
Lätt att använda —utan besvärlig kolonnberedning eller jämvikt
Snabbt —avlägsnande av små molekyler och proteinåtervinning på mindre än 15 minuter
Flexibel —tillgänglig i spinnkolonner och filterspinplattor för en rad olika behov
Provkapacitet
• 0,5 ml spin-kolonn: 50 till 120μ L prov
• 2-ml spin-kolonn: 400 till 700μ L prov
• 5-ml spin-kolonn: 1 till 2 ml prov
• 96-brunnars filterplatta: 40 till 100μ L prov (per brunn)
Tillgängliga format
Snurra kolumner : 0,5, 2, 5 och 10 ml
96-brunnars filterplattor: fördispenserad; kompatibel med centrifugering för manuell eller automatiserad rening; möjliggör snabb, konsekvent reproducerbarhet från brunn till brunn och platta till platta för småskaliga rensningar med hög
genomströmning Tillämpningar
•Idealisk för sanering efter reaktion av prover
• För att effektivt ta bort icke-konjugerat färgämne, biotin, reduktionsmedel och tvärbindare med exceptionell proteinåtervinning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at 4°C.
Frakt skick Room Temperature
Formatera 96-well Filter Plate
Kolumntyp Proprietary Resin
Produktlinje Zeba
Kvantitet 2 Plates
Volym (metrisk) 96-well
Samplingsvolym (metrisk) 40 to 100 μL