Läs mer
Thermo Scientific™ Zeba™ Färgämne och biotinborttagning Spinnkolonner och filterplattor, 0,5 10 –ml
Product Code. 17175762 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
2 Plates
2 x 2 Plates
2 x 25 Columns
25 Columns
5 Columns
5 kolonner
5 x 5 Columns
Formatera:
96-well Filter Plate
Centrifugkolonn
Spin Column
Volym (metrisk):
0.5 mL
10 mL
2 mL
5 mL
96-well
Unit Size:
Paket med 25
Paket med 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Formatera Volym (metrisk) Unit Size
17175762 5 kolonner Centrifugkolonn 0.5 mL -
17165762 25 Columns Spin Column 0.5 mL Paket med 25
17176368 2 x 25 Columns Spin Column 0.5 mL -
17185762 5 Columns Spin Column 2 mL Paket med 5
16627182 25 Columns Spin Column 2 mL -
17195762 5 Columns Spin Column 5 mL -
16685344 25 Columns Spin Column 5 mL -
16607425 5 Columns Spin Column 10 mL -
17186368 5 x 5 Columns Spin Column 10 mL -
17105772 2 Plates 96-well Filter Plate 96-well -
17196368 2 x 2 Plates 96-well Filter Plate 96-well -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Product Code. 17175762 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. A44296S
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Möjliggör snabbt och effektivt avlägsnande av icke-reagerade fluorescerande färgämnen, biotin, reduktionsmedel och tvärbindare från proteinprover med Thermo Scientific Pierce Zeba Kolumner och filterplattor för borttagning av färgämnen och biotin.
Ta snabbt bort icke-reagerade fluorescerande färgämnen, biotin, reduktionsmedel och tvärbindare från proteinprover med en 7K MWCO på mindre än 15 minuter med Thermo Scientific Pierce Zeba Kolumner och filterplattor för borttagning av färgämnen och biotin.
Att ta bort fritt färgämne efter en märkningsreaktion är ofta svårt och tidskrävande men är väsentligt för noggrann bestämning av förhållandet mellan färgämne och protein. Pierce Zeba Färg- och biotinborttagningsharts är högt specialiserat för att producera exceptionella proteinåtervinningar samtidigt som det effektivt tar bort icke-konjugerade fluorescerande färgämnen, biotinyleringsreagens, reduktionsmedel och tvärbindare. När du använder lämplig mängd prov och arbetar inom buffertförhållanden, kan dessa kolonner och filterplattor framgångsrikt ta bort nästan alla fluorescerande färgämnen. Även utspädda proteinprover (25μ g/mL) kan framgångsrikt bearbetas för att avlägsna färgämnen, biotin, reduktionsmedel och tvärbindare och för att effektivt återvinna proteiner (> 7 kDa). Dessa produkter rekommenderas inte för avsaltning eller buffertbyte.
Funktioner av Zeba Kolumner och filterplattor för borttagning av färgämnen och biotin inkluderar:
• Mångsidig —tar bort oreagerade fluorescerande färgämnen, biotinyleringsreagens, tvärbindare och reduktionsmedel från proteinlösningar
•Hög återvinning —lågbindande harts maximerar proteinåtervinning
•Lätt att använda —utan besvärlig kolonnberedning eller jämvikt
•Snabbt —avlägsnande av små molekyler och proteinåtervinning på mindre än 15 minuter
•Flexibel —tillgänglig i spinnkolonner och filterspinplattor för en rad olika behov
Provkapacitet
• 0,5 ml spin-kolonn: 50 till 120μ L prov
• 2-ml spin-kolonn: 400 till 700μ L prov
• 5-ml spin-kolonn: 1 till 2 ml prov
• 96-brunnars filterplatta: 40 till 100μ L prov (per brunn)
Tillgängliga format
•Snurra kolumner : 0,5, 2, 5 och 10 ml
•96-brunnars filterplattor: fördispenserad; kompatibel med centrifugering för manuell eller automatiserad rening; möjliggör snabb, konsekvent reproducerbarhet från brunn till brunn och platta till platta för småskaliga rensningar med hög
genomströmning Tillämpningar
•Idealisk för sanering efter reaktion av prover
• För att effektivt ta bort icke-konjugerat färgämne, biotin, reduktionsmedel och tvärbindare med exceptionell proteinåtervinning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2–8 °C).
Frakt skick Rumstemperatur
Formatera Centrifugkolonn
Kolumntyp Proprietärt harts
Produktlinje Zeba
Kvantitet 5 kolonner
Volym (metrisk) 0.5 mL
Samplingsvolym (metrisk) 50 till 120μ L