Läs mer
Thermo Scientific™ Zeba™ Färgämne och biotinborttagning Spinnkolonner och filterplattor, 0,5 10 –ml
Beskrivning
Ta snabbt bort icke-reagerade fluorescerande färgämnen, biotin, reduktionsmedel och tvärbindare från proteinprover med en 7K MWCO på mindre än 15 minuter med Thermo Scientific Pierce Zeba Kolumner och filterplattor för borttagning av färgämnen och biotin.
Att ta bort fritt färgämne efter en märkningsreaktion är ofta svårt och tidskrävande men är väsentligt för noggrann bestämning av förhållandet mellan färgämne och protein. Pierce Zeba Färg- och biotinborttagningsharts är högt specialiserat för att producera exceptionella proteinåtervinningar samtidigt som det effektivt tar bort icke-konjugerade fluorescerande färgämnen, biotinyleringsreagens, reduktionsmedel och tvärbindare. När du använder lämplig mängd prov och arbetar inom buffertförhållanden, kan dessa kolonner och filterplattor framgångsrikt ta bort nästan alla fluorescerande färgämnen. Även utspädda proteinprover (25μ g/mL) kan framgångsrikt bearbetas för att avlägsna färgämnen, biotin, reduktionsmedel och tvärbindare och för att effektivt återvinna proteiner (> 7 kDa). Dessa produkter rekommenderas inte för avsaltning eller buffertbyte.
Funktioner av Zeba Kolumner och filterplattor för borttagning av färgämnen och biotin inkluderar:
• Mångsidig —tar bort oreagerade fluorescerande färgämnen, biotinyleringsreagens, tvärbindare och reduktionsmedel från proteinlösningar
•Hög återvinning —lågbindande harts maximerar proteinåtervinning
•Lätt att använda —utan besvärlig kolonnberedning eller jämvikt
•Snabbt —avlägsnande av små molekyler och proteinåtervinning på mindre än 15 minuter
•Flexibel —tillgänglig i spinnkolonner och filterspinplattor för en rad olika behov
Provkapacitet
• 0,5 ml spin-kolonn: 50 till 120μ L prov
• 2-ml spin-kolonn: 400 till 700μ L prov
• 5-ml spin-kolonn: 1 till 2 ml prov
• 96-brunnars filterplatta: 40 till 100μ L prov (per brunn)
Tillgängliga format
•Snurra kolumner : 0,5, 2, 5 och 10 ml
•96-brunnars filterplattor: fördispenserad; kompatibel med centrifugering för manuell eller automatiserad rening; möjliggör snabb, konsekvent reproducerbarhet från brunn till brunn och platta till platta för småskaliga rensningar med hög
genomströmning Tillämpningar
•Idealisk för sanering efter reaktion av prover
• För att effektivt ta bort icke-konjugerat färgämne, biotin, reduktionsmedel och tvärbindare med exceptionell proteinåtervinning
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store in refrigerator (2–8°C). |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Formatera | Spin Column |
| Kolumntyp | Proprietary Resin |
| Produktlinje | Zeba |
| Kvantitet | 5 Columns |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Samplingsvolym (metrisk) | 400 to 700 μL |