Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ ECL Plus Western Blotting Substrat
Produktkod. 11517271 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml kit
25 ml kit
300 ml kit
Förpackningsstorlek:
25ml
Paket med 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11517271 100 ml kit -
11547910 25 ml kit 25ml
11527271 300 ml kit Paket med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11517271 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 32132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3200.00 SEK
    2527.65 SEK / 100ml
    Save 672.35 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Acridan-baserat kemiluminescerande och kemifluorescerande HRP-substrat för Western blot-detektion med röntgenfilm eller CCD- eller laserbaserade bildapparater.
Thermo Scientific™ Pierce ECL Plus Substrate är ett akridanbaserat kemiluminescerande och kemifluorescerande substrat för att detektera peroxidasaktivitet från HRP-konjugerade prober genom Western blotting med röntgenfilm, CCD eller laserbaserade bildapparater.
Thermo Scientific Pierce ECL Plus Substrate är ett akridanbaserat kemiluminescerande och kemifluorescerande HRP-substrat för western blot-detektion med röntgenfilm eller CCD- eller laserbaserade bildapparater. Denna produkt säljs som Pierce ECL 2 Substrat (kat. #PI80196X3) genom Fisher Scientific och andra kanaler.
Funktioner av ECL Plus substrat:
  • Enkel att använda —kan ersätta den utgående GE ECL Plus Substrat utan någon omoptimering
  • Högre känslighet —detekterar mål ner till låg pikogramnivå
  • Längre signalvaraktighet —bibehåller ljuseffekten så länge som 5 timmar
  • Fler bildalternativ —Röntgen-, CCD- eller laserbaserade bildapparater
  • Mer prisvärd —hög kvalitet och prestanda till ett lägre pris än andra leverantörers liknande substrat
Pierce ECL Plus Substrate genererar akridiniumestrar när det reagerar med HRP. Eftersom dessa estermellanprodukter reagerar med peroxid, producerar de en stark och ihållande kemiluminescerande signal som kan fångas av CCD-röntgenfilm. Substratet producerar också en robust fluorescerande signal som kan fångas med fluorescensbildare. Pierce ECL Plus Substrate möjliggör detektering av låga pikogrammängder av målprotein på nitrocellulosa eller PVDF-membran när det undersöks med lämpliga primära och sekundära antikroppskoncentrationer. Dess breda dynamiska omfång, höga känslighet och långvariga signal gör Pierce ECL Plus Substrate ett utmärkt val för western blot-analys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pierce ECL Plus Western Blotting Substrat
Produkttyp Substrat
Detektionsmetod Kemiluminescens, Fluorescens
Form Vätska
För användning med (applikation) Proteinanalys och analys
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje Pierce
Kvantitet 100 ml kit
Konjugera HRP
Känslighet Lågt pikogram till mitten av femtogram
Tillräckligt för 10 mini-gelblottar, 1000 cm 2 membran
Innehåll och lagring Detektionsreagens A, 100 ml; Detektionsreagens B, 2,5 ml; Vid kvitto förvara vid 4 °C. Produkten skickas på is.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce ECL Plus Western Blotting Substrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, 1,4-dioxane