Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ ECL Western Blotting Substrat
Produktkod. 10005943 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 ml
250 ml
500 ml
4 x 250 mL
4 x 500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
50ml
Paket med 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10005943 500 ml 500ml
10590624 50 ml 50ml
15513207 4 x 250 mL -
10455145 250 ml 250ml
15503207 4 x 500 mL Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10005943 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 32106
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Prisvärt peroxidassubstrat på ingångsnivå för förbättrad kemiluminescens (ECL ) som direkt ersätter dyrare produkter utan att behöva omoptimera förhållandena.
Thermo Scientific Pierce ECL Western Blotting Substrate är ett prissatt, instegssubstrat för pepparrotsperoxidas (HRP) för förbättrad kemiluminiscens (ECL) som direkt ersätter dyrare produkter utan att behöva omoptimera förhållandena.
Pierce ECL Dessutom inkluderar Western Blotting Substrates egenskaper:
  • Känslighet: låg pikogram
  • Stabilitet: 1 timmes arbetslösningsstabilitet, 1 års kitstabilitet vid 4 °C
  • Kompatibilitet: nitrocellulosa- och PVDF-membran
  • Signalens varaktighet: 1 till 2 timmar
  • Rekommenderad primär antikroppskoncentration: 1:1 000 – 1:5 000 utspädning (0,2 – 10 μg/ml)
  • Rekommenderad sekundär antikroppskoncentration: 1:1 000 – 1:15 000 utspädning (0,07 – 1,0 μg/ml)
Pierce ECL Western Blotting Substrate ger tillförlitlighet och prestanda motsvarande andra standardsubstrat ECL för detektion av HRP-enzymaktivitet. Det möjliggör detektion av pikogrammängder av antigen och möjliggör enkel upptäckt av HRP med fotografiska eller andra avbildningsmetoder.
Eftersom luminol- och peroxidreagensformuleringarna är identiska med andra kommersiellt tillgängliga substratprodukter kan man byta till Pierce ECL utan att behöva optimera probingförhållanden eller inkubationsprotokoll. Pierce ECL Western Blotting Substrate ger prestanda identisk med den ursprungliga Amersham ECL Western Blotting Detection Reagensen från GE Healthcare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Pierce ECL Western Blotting Substrat
Produkttyp Substrat
Detektionsmetod Kemiluminescens
Form Vätska
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje Pierce
Kvantitet 500 ml
Konjugera HRP
Substrat Pepparrotsperoxidas
Rekommenderade antikroppskoncentrationer 2° : 1:1-15K (0,07-1 μg/ml), 1° : 1:1K (0,2-10 μg/ml)
Känslighet Lågt pikogram
Signallängd 1 till 2 timmar.
Tillräckligt för 5000 sq. cm
Innehåll och lagring Luminol/förstärkare, 250 ml; Stabil peroxidbuffert, 250 ml. Vid mottagning förvaras vid 2-8 °C. Produkten skickas vid omgivningstemperatur.