Beskrivning
Thermo Scientific Pierce ECL Western Blotting Substrate är ett prissatt, instegssubstrat för pepparrotsperoxidas (HRP) för förbättrad kemiluminiscens (ECL) som direkt ersätter dyrare produkter utan att behöva omoptimera förhållandena.
Pierce ECL Dessutom inkluderar Western Blotting Substrates egenskaper:
- Känslighet: låg pikogram
- Stabilitet: 1 timmes arbetslösningsstabilitet, 1 års kitstabilitet vid 4 °C
- Kompatibilitet: nitrocellulosa- och PVDF-membran
- Signalens varaktighet: 1 till 2 timmar
- Rekommenderad primär antikroppskoncentration: 1:1 000 – 1:5 000 utspädning (0,2 – 10 μg/ml)
- Rekommenderad sekundär antikroppskoncentration: 1:1 000 – 1:15 000 utspädning (0,07 – 1,0 μg/ml)
Pierce ECL Western Blotting Substrate ger tillförlitlighet och prestanda motsvarande andra standardsubstrat ECL för detektion av HRP-enzymaktivitet. Det möjliggör detektion av pikogrammängder av antigen och möjliggör enkel upptäckt av HRP med fotografiska eller andra avbildningsmetoder.
Eftersom luminol- och peroxidreagensformuleringarna är identiska med andra kommersiellt tillgängliga substratprodukter kan man byta till Pierce ECL utan att behöva optimera probingförhållanden eller inkubationsprotokoll. Pierce ECL Western Blotting Substrate ger prestanda identisk med den ursprungliga Amersham ECL Western Blotting Detection Reagensen från GE Healthcare.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Substrat |
| Detektionsmetod | Kemiluminescens |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulosa, PVDF |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 50 ml |
| Substrat | Pepparrotsperoxidas |
| Rekommenderade antikroppskoncentrationer | 2° : 1:1-15K (0,07-1 μg/ml), 1° : 1:1K (0,2-10 μg/ml) |
| Känslighet | Lågt pikogram |
| Visa mer |