Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ ECL Western Blotting Substrat
Produktkod. p-4532051 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
50 ml
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
50ml
Produktkod. 10590624
Brand: Thermo Scientific™ 32109
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Prisvärt peroxidassubstrat på ingångsnivå för förbättrad kemiluminescens (ECL ) som direkt ersätter dyrare produkter utan att behöva omoptimera förhållandena.
Thermo Scientific™ Pierce ECL Western Blotting Substrate är ett prisvärt peroxidassubstrat på ingångsnivå för förbättrad kemiluminescens (ECL ) som direkt ersätter dyrare produkter utan att behöva omoptimera förhållandena.
Pierce ECL Western Blotting Substrate ger tillförlitlighet och prestanda som motsvarar andra standardförstärkta kemilumescerande (ECL ) substrat för detektion av pepparrotsperoxidas (HRP) enzymaktivitet, men kostar mycket mindre. Eftersom luminol- och peroxidreagensformuleringarna är identiska med andra kommersiellt tillgängliga substratprodukter kan man byta till Pierce ECL utan att behöva optimera sonderingsförhållanden eller inkubationsprotokoll. Byt bara till Pierce ECL och spara ett paket.
Höjdpunkter:
  • ECL substrat– ett förbättrat kemiluminescerande substrat för detektion av pepparrotsperoxidas (HRP) aktivitet från antikroppar och andra Western blot-prober
  • Ungefär halva kostnaden för andra ECL Substrat– låg omkostnad och ett engagemang för kundvärde möjliggör Thermo Fisher Scientific att göra denna produkt tillgänglig för dig till ett betydligt lägre pris än andra företag (dessa påståenden är baserade på 2010 års amerikanska listpriser)
  • Ingen optimering krävs– byter till Pierce ECL substrat från andra instegsnivåer ECL substrat kräver inte optimering eller protokolländringar
  • Ett namn du kan lita på– räkna med den starka kvalitetssäkringen, tekniska supporten och ryktet bakom Thermo Scientific Pierce Proteinforskningsprodukter
Innehåller:
Detektionsreagens 1 och 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Substrat
Detektionsmetod Kemiluminescens
Form Vätska
För användning med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulosa, PVDF
Produktlinje Pierce
Kvantitet 50 ml
Substrat Pepparrotsperoxidas
Rekommenderade antikroppskoncentrationer 2° : 1:1-15K (0,07-1 μg/ml), 1° : 1:1K (0,2-10 μg/ml)
Känslighet Lågt pikogram
Signallängd 1 till 2 timmar.
Tillräckligt för 400 sq. cm
Kit Innehåll Luminol/Enhancer, 25mL, Stable Peroxide Buffer, 25mL
Innehåll och lagring Vid mottagande lagra vid 2-8 °C. Produkten levereras vid rumstemperatur.