Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ EDC, No-Weigh™ Formatera
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
10 mg
10 x 1 mg
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10mg
25g
5g
Paket med 10
Beskrivning
Thermo Scientific™ Pierce EDC är ett vattenlösligt karbodiimidtvärbindare som aktiverar karboxylgrupper för spontan reaktion med primära aminer, vilket möjliggör peptidimmobilisering och hapten-bärarproteinkonjugering.
EDC är förkortningen för 1-etyl-3-(3-dimetylaminopropyl)karbodiimidhydroklorid, ett tvärbindare som har använts i olika applikationer som att bilda amidbindningar i peptidsyntes, fästa haptener till bärarproteiner för att bilda immunogener, märka nukleinsyror genom 5-amino-esteraktiva grupper och skapa NHS-esteraktiva grupper. biomolekyler. EDC reagerar med en karboxyl för att bilda en aminreaktiv O-acylisourea-mellanprodukt. Om denna mellanprodukt inte möter en amin, kommer den att hydrolysera och regenerera karboxylgruppen. I närvaro av N-hydroxisulfosuccinimid (Sulfo-NHS, delnr 24510) kan EDC användas för att omvandla karboxylgrupper till aminreaktiva Sulfo-NHS-estrar.
Höjdpunkter:
- Noll-längd tvärbindare
- Många kemiska konjugat kan syntetiseras via tillgängliga– COOH och– NH2-grupper
- Formad amidbindning ger en neutral koppling, som är idealisk för framställning av peptider och antigener
- Tillsats av Sulfo-NHS (delnr 24510) förbättrar kopplingsreaktionen vid fysiologiska pH-förhållanden
- Reaktiva grupper: karbodiimid
- Reaktiv mot: karboxyl- och aminogrupper
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk reaktivitet | Amin-karboxyl |
| Klyvbar | Nej |
| Beskrivning | EDC |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.7 |
| PEGylerad | Nej |
| Distansarmslängd | 0,0 Å |
| Innehåll och lagring | Förvara vid mottagandet torkad vid -20 °C. |
| Cellpermeabilitet | Nej |
| Frakt skick | Våt is |
| Produktlinje | Pierce |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- EDC 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochlor
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: 1,3-Propanediamine,N-(ethylcarbonimidoyl)-N,N-di methyl-, monohydrochloride