Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ EDC, No-Weigh™ Formatera
Produktkod. 11861335 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
10 mg
10 x 1 mg
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10mg
25g
5g
Paket med 10
Produktkod. 11861335
Brand: Thermo Scientific™ 22981
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Immobilisera eller konjugera proteiner med användning av 1-etyl-3-(3-dimetylaminopropyl)karbodiimid (CAS 25952-53-8), ett vattenlösligt, karboxyl-till-amin tvärbindare.
Thermo Scientific™ Pierce EDC är ett vattenlösligt karbodiimidtvärbindare som aktiverar karboxylgrupper för spontan reaktion med primära aminer, vilket möjliggör peptidimmobilisering och hapten-bärarproteinkonjugering.
EDC är förkortningen för 1-etyl-3-(3-dimetylaminopropyl)karbodiimidhydroklorid, ett tvärbindare som har använts i olika applikationer som att bilda amidbindningar i peptidsyntes, fästa haptener till bärarproteiner för att bilda immunogener, märka nukleinsyror genom 5-amino-esteraktiva grupper och skapa NHS-esteraktiva grupper. biomolekyler. EDC reagerar med en karboxyl för att bilda en aminreaktiv O-acylisourea-mellanprodukt. Om denna mellanprodukt inte möter en amin, kommer den att hydrolysera och regenerera karboxylgruppen. I närvaro av N-hydroxisulfosuccinimid (Sulfo-NHS, delnr 24510) kan EDC användas för att omvandla karboxylgrupper till aminreaktiva Sulfo-NHS-estrar.
Höjdpunkter:
  • Noll-längd tvärbindare
  • Många kemiska konjugat kan syntetiseras via tillgängliga– COOH och– NH2-grupper
  • Formad amidbindning ger en neutral koppling, som är idealisk för framställning av peptider och antigener
  • Tillsats av Sulfo-NHS (delnr 24510) förbättrar kopplingsreaktionen vid fysiologiska pH-förhållanden
  • Reaktiva grupper: karbodiimid
  • Reaktiv mot: karboxyl- och aminogrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-karboxyl
Klyvbar Nej
Beskrivning EDC
Molekylvikt (g/mol) 191.7
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 0,0 Å
Innehåll och lagring Förvara vid mottagandet torkad vid -20 °C.
Cellpermeabilitet Nej
Frakt skick Våt is
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del Karbodiimid
Spacer Kort (<10 Å)
Form Puder
Kvantitet 25 g
Löslighet Vatten
Formatera Standard, engångsbruk, premiumkvalitet
Vattenlöslig Ja
Produkttyp Tvärbindare
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • EDC (1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: N-(ethylcarbonimidoyl)-N,N-dimethyl-1,3-propanediamine monohydrochloride