Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ EDC, No-Weigh™ Formatera
Produktkod. 15781819 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
10 x 1 mg
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10mg
25g
5g
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15781819 10 x 1 mg Paket med 10
11844071 10 mg 10mg
11851335 5 g 5g
11861335 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15781819 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A35391
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Immobilisera eller konjugera proteiner med användning av 1-etyl-3-(3-dimetylaminopropyl)karbodiimid (CAS 25952-53-8), ett vattenlösligt, karboxyl-till-amin tvärbindare.
Thermo Scientific™ Pierce EDC är ett vattenlösligt karbodiimidtvärbindare som aktiverar karboxylgrupper för spontan reaktion med primära aminer, vilket möjliggör peptidimmobilisering och hapten-bärarproteinkonjugering.
Thermo Scientific No-Weigh produkter är specialreagens som tillhandahålls i föralikvoterat format. Den förvägda förpackningen hjälper till att förhindra förlust av reagensreaktivitet och kontaminering över tid genom att minimera upprepad öppning och stängning av flaskan. Formatet möjliggör användning av ny flaska med reagens varje gång, vilket eliminerar besväret med att väga små mängder reagens och minskar oro över reagensstabiliteten.
  • Reaktiv grupp: Karbodiimid
  • Reaktionsmål: Aktiverar karboxylgrupper för att konjugera till aminogrupper (primära aminer)
  • Flera konjugationsstrategier: Reagera EDC ensam med målgrupper eller inkludera NHS eller Sulfo-NHS för att öka reaktionseffektiviteten eller för att stabilisera aktiv intermediär för senare reaktion på aminer
  • Neutral bindning: Bildar neutrala amidbindningar mellan karboxyler och aminer
  • Vattenlösligt reagens: Lägg direkt till reaktioner i vattenhaltiga, fysiologiska buffertar
  • Lösliga reaktionsbiprodukter: Avlägsnas enkelt genom att tvätta med vatten eller utspädd syra
  • Högrent, kristallint reagens: Använd för att skapa aktiva derivat av hög kvalitet
Användningsområden:
  • Konjugera karboxyl- och aminogrupper bland peptider och proteiner
  • Par hänför sig till immunogena bärarproteiner (t.ex. fäster en peptid till KLH)
  • Immobilisera peptidantigener för att affinitetsrena antikroppar
  • Skapa NHS-aktiverade, aminreaktiva märkningsföreningar
  • Tvärbinda proteiner till karboxylbelagda pärlor eller ytor
  • Aktivera nanopartiklar med aminreaktiva Sulfo-NHS-estrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-karboxyl
Klyvbar Nej
Beskrivning EDC
Molekylvikt (g/mol) 191.7
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 0,0 Å
Innehåll och lagring Förvara vid mottagandet torkad vid -20 °C.
Cellpermeabilitet Nej
Frakt skick Våt is
Produktlinje Nej-väg, Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del Karbodiimid
Spacer Kort (<10 Å)
Form Puder
Kvantitet 10 x 1 mg
Löslighet Vatten
Formatera Standard, engångsbruk, premiumkvalitet
Vattenlöslig Ja
Produkttyp Tvärbindare
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce EDC No-Weigh, 10 x 1 mg
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-dimethyl-N-(ethylcarbonimidoyl)-N-1,3-propanediamine