Läs mer
Thermo Scientific™ EDTA
Produktkod. 11836714 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11836714 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11836714 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 17892
 Begränsad artikel
I lager
Kelat alkaliska jordartsmetaller. Thermo Scientific™ Pierce EDTA är höggradigt renat för användning i en mängd olika laboratoriemetoder.
Thermo Scientific™ Pierce EDTA är användbart som en kelator av alkaliska jordartsmetaller, såväl som järn, koppar och zink i en mängd olika laboratoriemetoder.
Ytterligare information och onlinebeställning
EDTA (etylendiamintetraättiksyra) är användbar som kelator av alkaliska jordartsmetaller, såväl som järn, koppar och zink. EDTA är särskilt användbar för sin förmåga att binda metalljoner för att minska deras reaktivitet i lösningar.
  • Vitt kristallint pulver
  • ≥99,0 % ren
  • Vattenlöslig
  • MW: 372,24 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EDTA
CAS 6381-92-6
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Molekylformel C10H14N2Na2O82H2O​​​·​
Produkttyp EDTA (etylendiamintetraättiksyra)
Renhet ≥99 %
Kvantitet 500 g
Synonym EDTA dinatriumsaltdihydrat
Form Pulver