Läs mer
Thermo Scientific™ EGS (etylenglykol bis(succinimidylsuccinat))
Produktkod. 10350924 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10350924 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10350924 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21565
 Begränsad artikel
I lager
Tvärbinda aminer till aminer med detta membranpermeabla tvärbindare som består av NHS-estergrupper och en 16,1A hydroxylamin-klyvbar distansarm.
Thermo Scientific™ Pierce EGS är ett tvärbindare som innehåller aminreaktiva NHS-esterändar runt en 12-atoms distansarm, som kan klyvas genom behandling med hydroxylamin vid pH 8,5.
Höjdpunkter:
  • Klyvbar vid pH 8,5 med Hydroxylamin i 3-6 timmar vid 37 °C
  • Laktosdehydrogenas bibehöll 60 % av sin aktivitet efter reversibel tvärbindning med EGS
  • Reaktiva grupper: NHS-estrar (homobifunktionella)
  • Reaktiv mot: aminogrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-amin
Klyvbar Av Hydroxylamin
Beskrivning EGS
Molekylvikt (g/mol) 456.36
PEGylerad Nej
Distansarmslängd 16,1 Å
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara vid 4 °C.
Cellpermeabilitet Ja
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Homobifunktionell
Reaktiv del NHS Ester
Spacer Medium (10 till 30 Å)
Form Puder
Kvantitet 1 g
Löslighet DMF, DMSO
Formatera Standard
Vattenlöslig Nej
Produkttyp Tvärbindare