Läs mer
Thermo Scientific™ ELISA Blocker Blockerande buffert
Produktkod. 10627914 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10627914 1 l 1 L
1 options
Produktkod. 10627914 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer N502
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Ökar signal-brusförhållandet och minimerar bakgrunden
Reagens säljs färdigt att använda.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Blockerande buffert
Kvantitet 1 l
Form Vätska
För användning med (applikation) ELISA
Innehåll och lagring Förvara vid 2 –8 °C.