Läs mer
Thermo Scientific™ ELISA Tvättbuffert (30X)
Produktkod. 11868741 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 ml
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11868741 50 ml 50ml
1 options
Produktkod. 11868741 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer N503
Koncentrerad tvättbuffert för effektiv användning av lagring i labbet
  • Typ: Reagens
  • Format: 30X koncentrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Tvättbuffert
Kvantitet 50 ml
Form Vätska
För användning med (applikation) ELISA
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C.