Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Endotoxinfri magnesiumklorid ( MgCl2 ) (10 mM)
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
5 x 10 mL
Beskrivning
Pierce Endotoxin-Free MgCl 2 är lämplig för beredning av prover för endotoxindetektion (LAL) analys. Som ett spädningsmedel kommer det att eliminera de hämmande kelationseffekterna av EDTA. Den innehåller< 0,005 EU/ml endotoxin.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Endotoxinfri MgCl2- buffert |
| Koncentration | 10 mM |
| För användning med (utrustning) | LAL Endotoxin Assay |
| Kvantitet | 5 x 10 mL |
| Förpackning | Flaska |