Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Negativ jonkalibreringslösning
Produktkod. 11360360 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11360360 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 11360360 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88324
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Kalibrera LTQ masspektrometerinstrument med en blandning av högrenade joniserbara molekyler avsedda för negativ modekalibrering.
Thermo Scientific™ Pierce ESI Negative Ion Calibration Solution är en blandning av högt renade joniserbara molekyler utformade för negativ kalibrering av Thermo Scientific™ LTQ serie masspektrometerinstrument.
Pierce ESI Negative Ion Calibration Solution är en färdig flytande formulering som är idealisk för att snabbt utföra den rutinmässiga kalibrering som krävs för att bibehålla massspektrometrarnas Thermo Scientific robusta prestanda. ESI Negative Ion Calibration Solution tillverkas vid en ISO 9001-anläggning och varje parti är kvalitetskontrollerad med strikta specifikationer. Den stabila lösningen tillhandahålls i en läckagesäker, högrenhet PTFE-flaska.
Höjdpunkter:
  • Stark toppblandning – av SDS, natriumtaurokolat och Ultramark 1621 i en acetonitril/metanol/ättiklösningslösning
  • Ladda – in massreferensstandarden i en spruta och injicera i instrumentet
  • Reagenser av hög renhet – masspektrometrikvalitet i en icke-urlakbar behållare
  • Förvara stabilt – i rumstemperatur i mer än ett år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Masspektrometer
Produkttyp Kalibreringslösning
Produktlinje Pierce
Innehåll och lagring Förvara mellan 2 °C och 8 °C i ett år (se CofA för specifikt utgångsdatum för varje parti).
Utgångsmaterial Peptider
Slutlig produkttyp Peptider
Detektionsmetod Masspektrometri
Arbetsflödessteg Kalibrering
Kvantitet 10 mL
Form Vätska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce ESI Negative Ion Calibration Solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, Methylalcohol, acetic acid